Learn More
Fisherbrand™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril mit verlängertem Bündchen
Artikelnummer. p-3702997 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Größe:
L
Packungsgröße:
50 Stück
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Artikelnummer. 15682357
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Wählen Sie einen Handschuh mit außergewöhnlicher Haltbarkeit und zusätzlichem Schutz. Die Fisherbrand™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril zeichnen sich durch hervorragende Textur und ausgezeichnete Griffigkeit aus und wurden für den Einsatz mit Chemotherapeutika getestet.
Wählen Sie einen Handschuh mit außergewöhnlicher Langlebigkeit und zusätzlichem Schutz. Fisherbrand™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril mit verlängertem Bündchen sind extra dick, zeichnen sich dank vollständiger Texturierung durch eine hervorragende Griffigkeit aus und wurden für die Verwendung mit Chemotherapie-Medikamenten getestet.
  • Puderfrei
  • Vollständig strukturierte Oberfläche für hervorragenden Nass- oder Trockengriff
  • Beidseitig tragbar und nicht steril, mit Rollrand
  • Getestet für die Verwendung mit Chemotherapiemedikamenten
  • Länge: 12 Zoll (30,5 cm)
  • Handflächendicke: 0,15 mm (6 mil)
  • Fingerdicke: 0,18 mm (7 mil)
  • Türkis
Zertifizierungen
ISO 9001-zertifiziertes QMS; 510K-Zulassung für die medizinische Nutzung
Compliance
Entspricht den Normen ASTM™ F1671, ASTM F379, ASTM D3578; gemäß FDA 510(k) für medizinische Zwecke zugelassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D6319, FDA 21 CFR 177-2600, 10993-1 2003, FDA 510(k), geprüft für die Verwendung mit Chemotherapiemedikamenten
AQL 1,5
Farbe Türkis
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 7 mil
Finger Thickness (Metric) 0,18 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 6 mil
Palm Thickness (Metric) 0,15 mm
Gepudert Puderfrei
Größe L
Sterilität Unsteril
Dicke (angloamerikanisch) 6 mil
Dicke (metrisch) 0,15 mm
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm