Learn More
Koettermann™ Exploris™ Großer Lagerschrank
Mit schallisolierten Türen.
Marke:  Koettermann™ 301-00076
Artikelnummer. 14835291
  • 2180.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus hochwertigem Stahl (1.0330), galvanisch verzinkt und mit Beschichtung aus Polyurethan
  • Schalldichte Doppeltüren
Spezifikation
Spezifikation
Hoch-Lagerschrank
50 x 90 x 192 cm
3
Stahl (1.0330)
Weiß
2
Polyurethan
Name des Produkts
Koettermann™ Exploris™ Großer Lagerschrank > Hoch-Lagerschrank