Learn More
Ohaus™ Explorer™ Semimikro-Waagen
Diese Waage verknüpft hochpräzise Messungen mit intelligenter Leistung. Ohaus Explorer Halbmikrowaagen wurden für anspruchsvolle und professionelle Wägeanwendungen entwickelt, bei denen Messgenauigkeit unerlässlich ist.
7460.00 € - 17605.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 61010-1, IEC 61010-1 |
---|---|
Beschreibung | Analysenwaage |
Displaytyp | Vollfarbiges VGA-Grafik-Display |
Linearität | ± 0,1 mg |
Material | Metallfuß, ABS-Dachgehäuse, Edelstahlwanne |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15396948
|
Ohaus™
30218999 |
120 g | EX125 |
7645.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15416101
|
Ohaus™
30219001 |
120, 220 g | EX225D/AD |
10480.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15422350
|
Ohaus™
30219000 |
120, 220 g | EX225D |
7830.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15446101
|
Ohaus™
30219002 |
220 g | EX225/AD |
17605.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15476091
|
Ohaus™
30218998 |
52, 120 g | EX125D |
7460.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Intelligente Leistungsfähigkeit für Anwendungen, die äußerste Genauigkeit verlangen
- Intuitive Software für eine äußerst moderne Anwendererfahrung
- Zur Verbesserung der Anwendbarkeit entwickelt
- Vollfarbiges grafisches VGA-Display (5.7 in. Durchmesser), resisitiver 4-Leiter-Touchscreen
- QWERTY-Tastatur und numerisches Tastenfeld für die schnelle Eingabe von GLP- und GMP-Daten und andere Anwendungsdaten
- AC-Adapter (im Lieferumfang enthalten)
- Leicht zugängliche Kommunikationsanschlüsse, einschließlich 2 USB-Anschlüsse und RS232 sowie ein optionaler dritter Anschluss, entweder RS232 oder Ethernet
- GLP/GMP-Datenausgabe mit Echtzeituhr
- Datentransferfunktion
- Standfuß aus Metall, oberes Gehäuse aus ABS, Edelstahlschale, Luftschutzschild aus antistatischem Glas mit Klapptür
- Während des Betriebs austauschbare Abdeckung, automatische Türen sind optional erhältlich
- AutoCal™ Vollautomatisches System mit internem Standard
- Schnelle Stabilisierungszeit
- Vier berührungslose Sensoren
- Integrierter Ionisierer bei Modellen mit automatischen Türen
- Bis zu 14 Bediensprachen
- Funktion zum Speichern auf USB, Menüsperrenschalter
- Sicherheitsklammern, integrierter Unterflurwägehaken für Wägeanwendungen unter der Waage
- Abnehmbare Wägeplattform aus Edelstahl
- Stabilitätsanzeige, Anzeigen für überbeladenen und unterbeladenen Zustand, automatischer Standby
- Anwendungsmodi: Wiegen, Prozentwägen, Teilezählung, Kontrollwiegen, Wiegen von Tieren/dynamisches Wiegen, Befüllen, Totalisierung, Rezeptur, Differenzwägen, Dichtebestimmung, Speicherung des Spitzenwerts, Pipettenausrichtung, SQC
- Messeinheiten: g, mg, ct, gn, oz, ozt, dwt, mom, tical, msg, tola, kundenspezifische Einheiten 1, kundenspezifische Einheit 2, kundenspezifische Einheit 3
- Anwendungen: Forschungslabore, Pharmazie, leichte Industriemontage, Unterrichtsräume
Bestellinformation
OIML-Ausführungen lieferbar.
Spezifikation
EN 61010-1, IEC 61010-1 | |
Vollfarbiges VGA-Grafik-Display | |
Metallfuß, ABS-Dachgehäuse, Edelstahlwanne | |
Semi-Mikro-Waage | |
80 mm |
Analysenwaage | |
± 0,1 mg | |
≤3, ≤8 s | |
350 x 230 x 393 mm | |
AC-Adapter Eingang: 100/240 VAC 0,6 A 50/60 Hz, AC-Adapter |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ohaus™ Explorer™ Semimikro-Waagen