Learn More
Gibco™ ExpiSf™ Expressionssystem-Starterkit
Komplettes chemisch definiertes Baculovirus-Insect-Zellproteinexpressionssystem, das hervorragende Ausbeute und konsistentes Leistungsverhalten nach dem Durchlauf mit einem schnellen, optimierten Arbeitsablauf bietet
Marke: Gibco™ A39111
Weitere Details : Netto-Gewicht : 29.22490kg
Beschreibung
- Das ExpiSf Expressionssystem ist ein vollständig chemisch definiertes Baculovirus-insect-Zellproteinexpressionssystem, das nach dem Durchlauf mit einem schnellen, optimierten Arbeitsablauf hervorragende Erträge und konsistentes Leistungsverhalten liefert.
- Ein chemisch definiertes, Yeastolat-freies Medium ohne tierische Stoffe für konsistentes Zellwachstum und Proteinexpression
- Integrierte Komponenten, die in der Kombination eine dreimal höhere Proteinausbeute erzielen als herkömmliche Insekten-Expressionsplattformen
- Stabile Produktion von hochwertigem P0-rekombinantem Baculovirus mit hohem Titer im Format einer Suspensionskultur, die keine weitere Virusamplifikation erfordert
- Ein schneller, vereinfachter Arbeitsablauf zur Gewinnung von Proteinen innerhalb von nur 6 bis 10 Tagen; doppelt so schnell wie mit herkömmlichen Protokollen
- Skalierbare Expression, die sich auf Kulturen von 24 Deepwell-Mikrotiterplatten bis zu > 3 l-Schüttelkolben anwenden lässt
- Die Komponenten im ExpiSf Expressionssystem Starterkit sind: 2 Fläschchen mit gefrorenen ExpiSf9-Zellen, 1 Liter ExpiSf CD-Medium, ExpiSf Enhancer ausreichend für 1 Liter Kultur und 1 ml ExpiFectamine Sf Transfektionsreagenz. Alle Komponenten des ExpiSf™ Expressionssystem sind auch separat erhältlich.
Spezifikation
• 1.000 ml-Fläschchen ExpiSf CD Medium, im Dunkeln lagern bei 2 bis 8 °C • 4 x 1 ml ExpiSf Enhancer, 2 bis 8 °C • 1 ml ExpiFectamine Sf Transfektionsreagenz, 2 bis 8 °C • 2 x 1 Fläschchen ExpiSf9 Zellen, Lagerung in flüssigem Stickstoff mit Dampfphase |
|
SF9, SFM angepasst | |
ExpiSf™ | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis oder Trockeneis |
Baculovirus | |
Starterkit für Insektenzellen-Expressionssystem | |
1 Kit |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.