Learn More
Gibco™ ExpiFectamine™ CHO Transfektionskit
Diese hocheffizienten kationischen Transfektionsreagenzien, kombiniert mit einem optimierten Transfektionsverstärker und Kulturzufuhr, werden das höchstmögliche Niveau der Proteinexpression von ExpiCHO-S™-Zellen, die in ExpiCHO™ Expression Medium kultiviert werden, unterstützen
Marke: Gibco™ A29130
10761.00 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Erreicht eine Transfektionseffizienz von über 90 % der CHO-Zellkultur mit hochdichter Suspension, dank des passenden Transfektionsenhancers und Kultur-Feeds, durch die die Transfektionsleistung und Proteinexpression steigern
- Erfordert ein Drittel bis zur Hälfte weniger Plasmid-DNA als andere Transfektionsreagenzien und erzielt gleichzeitig eine hervorragende Expressionsleistung
- Ermöglicht Optionen für drei transiente Expressionsprotokolle für maximale Flexibilität bei der Arbeit und passt sich dennoch an denselben Gesamtarbeitsablauf an, der von anderen transienten Expressionssystemen wie FreeStyle™ MAX CHO und Expi293™ verwendet wird
- Bietet robuste und reproduzierbare Transfektionsergebnisse, die Ihnen mehr Vertrauen in die Ergebnisse geben
- Zeigt die lineare Skalierbarkeit von Transfektionen von Kulturvolumina von <1 ml bis >10 l
Spezifikation
ExpiCHO-S™, CHO-S, SFM Adapted | |
32 ml ExpiFectamine CHO-Reagenz 60 ml ExpiFectamine CHO-Verstärker 3,3 l ExpiCHO-Feed Ausreichend für die Transfektion von 10 l Kultur Im Dunkeln bei 2 bis 8 °C lagern. |
|
Lipid-basierte Transfektion | |
CHO-Transfektionskit | |
Raumtemperatur |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert | |
Ovarialzellen | |
ExpiFectamine™ | |
Für 10 l Kultur |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Tage
6Stunden
15Minuten
49Sekunden
48