Learn More
Gibco™ ExpiFectamine™ CHO Transfektionskit
Diese hocheffizienten kationischen Transfektionsreagenzien, kombiniert mit einem optimierten Transfektionsverstärker und Kulturzufuhr, werden das höchstmögliche Niveau der Proteinexpression von ExpiCHO-S™-Zellen, die in ExpiCHO™ Expression Medium kultiviert werden, unterstützen
Marke:  Gibco™ A29129
1045.38 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15476784
  • 1568.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
  • Erreicht eine Transfektionseffizienz von über 90 % der CHO-Zellkultur mit hochdichter Suspension, dank des passenden Transfektionsenhancers und Kultur-Feeds, durch die die Transfektionsleistung und Proteinexpression steigern
  • Erfordert ein Drittel bis zur Hälfte weniger Plasmid-DNA als andere Transfektionsreagenzien und erzielt gleichzeitig eine hervorragende Expressionsleistung
  • Ermöglicht Optionen für drei transiente Expressionsprotokolle für maximale Flexibilität bei der Arbeit und passt sich dennoch an denselben Gesamtarbeitsablauf an, der von anderen transienten Expressionssystemen wie FreeStyle™ MAX CHO und Expi293™ verwendet wird
  • Bietet robuste und reproduzierbare Transfektionsergebnisse, die Ihnen mehr Vertrauen in die Ergebnisse geben
  • Zeigt die lineare Skalierbarkeit von Transfektionen von Kulturvolumina von <1 ml bis >10 l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ExpiCHO-S™, CHO-S, SFM Adapted
3,2 ml ExpiFectamine CHO-Reagenz
6 ml ExpiFectamine CHO-Verstärker
330 ml ExpiCHO-Feed
Ausreichend für die Transfektion von 1 l Kultur
Im Dunkeln bei 2 bis 8 °C lagern.
Lipid-basierte Transfektion
CHO-Transfektionskit
Raumtemperatur
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert
Ovarialzellen
ExpiFectamine™
Für 1 l Kultur
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3045177 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA29129
Chargennummer3035209 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA29129
Chargennummer3063134 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA29129
Chargennummer3135744 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA29129
Chargennummer3017502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA29129
Name des Produkts
Gibco™ ExpiFectamine™ CHO Transfektionskit > Ausreichend um 1 l Zellkultur zur transfizieren