Learn More
Gibco™ ExpiFectamine™ 293 Transfektionskit
Entwickelt für die transiente Transfektion hochdichter Kulturen von HEK (menschliche embryonale Nieren)-293-Zellen.
Marke: Gibco™ A14526
45315.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24270" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
The ExpiFectamine™ 293 Transfection Kit is a core component of the Expi293™ Expression System. It is designed for transient transfection of high density cultures of HEK (human embryonic kidney) 293 cells. The high-efficiency, cationic, lipid-based transfection reagent and transfection enhancers are designed to power the highest possible level of protein expression from Expi293F™ cells cultured in Expi293™ Expression Medium
- Das ExpiFectamine™ 293-Transfektionskit ist ein Hauptbestandteil des Expi293™ Expressionssystems
- Es ist zur transienten Transfektion hochdichter Kulturen von HEK (menschliche embryonale Nieren) 293-Zellen konzipiert
- Das hocheffiziente, kationische, lipid-basierte Transfektionsreagenz und die Transfektionsverstärker sind so konzipiert, dass das höchstmögliche Niveau der Proteinexpression von in Expi293™ Expressionsmedium kultivierten Expi293F™ Zellen erreicht wird.
- Erreicht eine 2- bis 10-fach höhere Proteinausbeute als andere Transfektionsreagenzien bei hochdichten 293-Zellkulturen
- Nutzt die gleichen transienten Protokolle, wie sie typischerweise bei aktuellen niedrigdichten 293-Suspensionskultursystemen für den leichten Wechsel von Systemen mit niedriger Dichte zum hochdichten Expi293™ Expressionssystem verwendet werden
- Bietet robuste und reproduzierbare Ergebnisse der Transfektion, die den Anwendern mehr Vertrauen in die Ergebnisse geben
- Skaliert Transfektionen für Kulturvolumen von weniger als 1 ml auf bis zu mehr als 10 Litern unter Beibehaltung einer äquivalenten volumetrischen Proteinausbeute
- Bei 2 – 8 °C lagern
Spezifikation
Expi293F™ | |
Fünf 10 l-Kits; ausreichend für die Transfektion von 50 l Kultur Bei +2 °C bis +8 °C lagern |
|
Plasmid-DNA | |
Transfektion | |
Transfektionskit | |
Für 50 l Kultur |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei | |
Etablierte Zelllinien | |
Lipid-basierte Transfektion | |
ExpiFectamine™ | |
Zellkulturqualität | |
Nein |