Learn More
Gibco™ ExpiFectamine™ 293 Transfektionskit
Entwickelt für die transiente Transfektion hochdichter Kulturen von HEK (menschliche embryonale Nieren)-293-Zellen.
Marke:  Gibco™ A14525
10564.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24270" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13395544
  • 11830.00 € / 10 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The ExpiFectamine™ 293 Transfection Kit is a core component of the Expi293™ Expression System. It is designed for transient transfection of high density cultures of HEK (human embryonic kidney) 293 cells. The high-efficiency, cationic, lipid-based transfection reagent and transfection enhancers are designed to power the highest possible level of protein expression from Expi293F™ cells cultured in Expi293™ Expression Medium
  • Das ExpiFectamine™ 293-Transfektionskit ist ein Hauptbestandteil des Expi293™ Expressionssystems
  • Es ist zur transienten Transfektion hochdichter Kulturen von HEK (menschliche embryonale Nieren) 293-Zellen konzipiert
  • Das hocheffiziente, kationische, lipid-basierte Transfektionsreagenz und die Transfektionsverstärker sind so konzipiert, dass das höchstmögliche Niveau der Proteinexpression von in Expi293™ Expressionsmedium kultivierten Expi293F™ Zellen erreicht wird.
  • Erreicht eine 2- bis 10-fach höhere Proteinausbeute als andere Transfektionsreagenzien bei hochdichten 293-Zellkulturen
  • Nutzt die gleichen transienten Protokolle, wie sie typischerweise bei aktuellen niedrigdichten 293-Suspensionskultursystemen für den leichten Wechsel von Systemen mit niedriger Dichte zum hochdichten Expi293™ Expressionssystem verwendet werden
  • Bietet robuste und reproduzierbare Ergebnisse der Transfektion, die den Anwendern mehr Vertrauen in die Ergebnisse geben
  • Skaliert Transfektionen für Kulturvolumen von weniger als 1 ml auf bis zu mehr als 10 Litern unter Beibehaltung einer äquivalenten volumetrischen Proteinausbeute
  • Bei 2 – 8 °C lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Expi293F™
27 ml ExpiFectamine™ 293 Reagenz
50 ml ExpiFectamine™ 293 Transfektionsverstärker 1
500 ml ExpiFectamine™ 293 Transfektionsverstärker 2
Ausreichend für die Transfektion von 10 l Kultur
Bei +2 °C bis +8 °C lagern
Plasmid-DNA
Transfektion
Transfektionskit
Für 10 l Kultur
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
Etablierte Zelllinien
Lipid-basierte Transfektion
ExpiFectamine™
Zellkulturqualität
Nein
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Gibco™ ExpiFectamine™ 293 Transfektionskit > Für 10 l Kultur