Learn More
Gibco™ ExpiFectamine™ 293 Transfektionskit
Entwickelt für die transiente Transfektion hochdichter Kulturen von HEK (menschliche embryonale Nieren)-293-Zellen.
Marke: Gibco™ A14524
897.37 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
The ExpiFectamine™ 293 Transfection Kit is a core component of the Expi293™ Expression System. It is designed for transient transfection of high density cultures of HEK (human embryonic kidney) 293 cells. The high-efficiency, cationic, lipid-based transfection reagent and transfection enhancers are designed to power the highest possible level of protein expression from Expi293F™ cells cultured in Expi293™ Expression Medium
- Das ExpiFectamine™ 293-Transfektionskit ist ein Hauptbestandteil des Expi293™ Expressionssystems
- Es ist zur transienten Transfektion hochdichter Kulturen von HEK (menschliche embryonale Nieren) 293-Zellen konzipiert
- Das hocheffiziente, kationische, lipid-basierte Transfektionsreagenz und die Transfektionsverstärker sind so konzipiert, dass das höchstmögliche Niveau der Proteinexpression von in Expi293™ Expressionsmedium kultivierten Expi293F™ Zellen erreicht wird.
- Erreicht eine 2- bis 10-fach höhere Proteinausbeute als andere Transfektionsreagenzien bei hochdichten 293-Zellkulturen
- Nutzt die gleichen transienten Protokolle, wie sie typischerweise bei aktuellen niedrigdichten 293-Suspensionskultursystemen für den leichten Wechsel von Systemen mit niedriger Dichte zum hochdichten Expi293™ Expressionssystem verwendet werden
- Bietet robuste und reproduzierbare Ergebnisse der Transfektion, die den Anwendern mehr Vertrauen in die Ergebnisse geben
- Skaliert Transfektionen für Kulturvolumen von weniger als 1 ml auf bis zu mehr als 10 Litern unter Beibehaltung einer äquivalenten volumetrischen Proteinausbeute
- Bei 2 – 8 °C lagern
Spezifikation
Expi293F™ | |
2,7 ml (3 x 0,9 ml) ExpiFectamine™ 293 Reagenz 5 ml ExpiFectamine™ 293 Transfektionsverstärker 1 50 ml ExpiFectamine™ 293 Transfektionsverstärker 2 Ausreichend für die Transfektion von 1 l Kultur Bei 2 °C bis 8 °C lagern |
|
Plasmid-DNA | |
Transfektion | |
Transfektionskit | |
Für 1 l Kultur |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei | |
Etablierte Zelllinien | |
Lipid-basierte Transfektion | |
ExpiFectamine™ | |
Zellkulturqualität | |
Nein |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- ExpiFectamine 293 Transfection Kit
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: 3-Fluoro-4-nitrophenol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Promotions
-
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.Aktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-21
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28