Learn More
Gibco™ Expi293F™ Inducible Cells
Die Expi293F-induzierte Zelllinie wird von speziell entwickelten Expi293F-Zellen abgeleitet, die das Tetracyclin-Repressor(TetR)-Protein stabil exprimieren und so Tetracyclin-regulierte Proteinexpression ermöglichen
Marke: Gibco™ A39241
2427.25 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zelllinie, die durch die stabile Integration des regulatorischen Plasmids pcDNA6/TR etabliert wurde, das das TetR-Gen unter der Kontrolle des menschlichen CMV-Promotors kodiert. Es ist ein leistungsfähiges Werkzeug für die Tetracyclin-induzierbare Hochertragsexpression von rekombinanten Proteinen.
Merkmale:
- Suspension, Hochdichtekultur in Expi293-Expressionsmedium
- Tetracyclin-induzierbare Proteinexpression mit extrem niedrigen basalen Expressionswerten
- Äquivalente Proteinausbeute zu parentalen Expi293F-Zellen—bis zu 1 g/l
- Deutlich höhere Proteinausbeute als andere HEK293-Tet-induzierbare Zelllinienalternativen
Für die induzierbare Expression eines interessierenden Proteins ist ein pcDNA5/TO Säugetier-Expressionsvektor oder ein gleichwertiger induzierbarer Vektor für die Tetracyclin-regulierte Genexpression erforderlich.
Gefrorene Zellen werden in einem Fläschchen mit 1 ml Zellen mit 1 x 107 lebensfähigen Zellen/ml in Expi293-Expressionsmedium und 10 % DMSO geliefert. Die Zellen sollten direkt in das Expi293-Expressionsmedium aufgetaut werden
Spezifikation
1 Fläschchen Expi293F Induzierbare Zellen (1 x 107 Zellen/Fläschchen), in Flüssigstickstoff mit Dampfphase lagern |
|
Expi293™ | |
1 vial | |
Trockeneis |