Learn More
Gibco™ Expi293™ Expressionsmedium
Artikelnummer. 15490694
Click to view available options
Menge:
1 l
10 l
20 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
20 Liter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15490694
Marke: Gibco™ A1435103
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Expi293™ Expressionssystem
Expi293 Expression Medium is a chemically defined, serum-free, protein-free medium for growth and transfection of suspension-adapted human embryonic kidney (HEK) 293 cells. It is specifically designed as a core component to support high density culture of Expi293F cells in the Expi293 Expression System for scalable transient protein expression.
Das Expi293™ Expression Medium ist ein chemisch definiertes, Serum-freies, Protein-freies Medium für das Wachstum und die Transfektion von Suspensions-angepassten menschlichen embryonalen Nierenzellen (HEK-293-Zellen). Es dient speziell als zentrale Komponente bei der Unterstützung von Expi293F™ Zellkulturen hoher Dichte im Expi293™ Expressionssystem für die skalierbare transiente Protein-Expression.
  • Unterstützt das Wachstum der 293-Suspensionskulturen zu Dichten von über 1,5 x 10^7 Zellen/ml.
  • Transfektions-kompatibles, serumfreies Suspensionskulturmedium ermöglicht eine Transfektionseffizienz von über 70 % mit dem ExpiFectamine™ Transfektionsreagenz.
  • Ermöglicht die anhaltende, hohe Expression vorübergehend transfizierter Kulturen mit hoher Dichte bei Ausbeuten von bis zu 1 Gramm pro Liter rekombinanten Proteins.
  • Unterstützt Wachstum und Transfektion von 293-Zellen in Kulturen von weniger als 1 ml in Mehrfachwell-Platten bis zu mehr als 10 l in Einweg-Bioreaktoren.
  • Enthält kein Phenolrot
    Expi293™ Expressionsmedium, das mit GlutaMAX™-I Reagenz formuliert wurde. Es ist sofort einsatzbereit, ohne dass Zusätze erforderlich sind. Die chemisch definierte Formulierung gewährleistet hohe Reproduzierbarkeit und chargenübergreifende Verlässlichkeit. Das Expi293™ Expression Medium enthält keine Komponenten menschlichen oder tierischen Ursprungs. Das Medium wird für adhärente Zellkulturen nicht empfohlen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zelllinie Expi293F™
    Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
    Form Flüssig
    Produkttyp Expressionsmedium
    Mit Additiven GlutaMAX
    Ohne Additive Kein Phenolrot
    Produktlinie Expi293
    Menge 10 l
    Inhalt und Lagerung Ein 10 l-Universalbeutel
    Im Dunkeln bei 2 bis 8°C lagern.
    Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung an Menschen oder Tieren geeignet.