Learn More
Gibco™ Expi293™ Expressionsmedium
Expi293™ Expressionssystem
Marke: Gibco™ A1435102
1518.75 EUR gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das Expi293™ Expression Medium ist ein chemisch definiertes, Serum-freies, Protein-freies Medium für das Wachstum und die Transfektion von Suspensions-angepassten menschlichen embryonalen Nierenzellen (HEK-293-Zellen). Es dient speziell als zentrale Komponente bei der Unterstützung von Expi293F™ Zellkulturen hoher Dichte im Expi293™ Expressionssystem für die skalierbare transiente Protein-Expression.- Unterstützt das Wachstum der 293-Suspensionskulturen zu Dichten von über 1,5 x 10^7 Zellen/ml.
- Transfektions-kompatibles, serumfreies Suspensionskulturmedium ermöglicht eine Transfektionseffizienz von über 70 % mit dem ExpiFectamine™ Transfektionsreagenz.
- Ermöglicht die anhaltende, hohe Expression vorübergehend transfizierter Kulturen mit hoher Dichte bei Ausbeuten von bis zu 1 Gramm pro Liter rekombinanten Proteins.
- Unterstützt Wachstum und Transfektion von 293-Zellen in Kulturen von weniger als 1 ml in Mehrfachwell-Platten mit bis zu mehr als 10 l in Einweg-Bioreaktoren.
- Enthält kein Phenolrot
Das Expi293™ Expressionsmedium enthält GlutaMAX™ -I Reagenz. Es ist sofort einsatzbereit, ohne dass Zusätze erforderlich sind. Die chemisch definierte Formulierung gewährleistet hohe Reproduzierbarkeit und chargenübergreifende Verlässlichkeit. Das Expi293™ Expression Medium enthält keine Komponenten menschlichen oder tierischen Ursprungs. Das Medium wird für adhärente Zellkulturen nicht empfohlen.
Spezifikation
Vor Licht geschützt bei +2 bis +8 °C lagern | |
293E (HEK), 293 (HEK), Expi293F™, FreeStyle™ 293-F-Zellen, 293F | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei | |
Suspensions-Zellkultur | |
Expressionsmedium | |
Steril | |
Keine HEPES, Kein Phenolrot, Kein Hypoxanthin, Kein Thymidin, Insulin-frei, Kein Vitamin A, Kein 2-Mercaptoethanol | |
Flasche(n) | |
Calcium, Magnesium, Natriumphosphat | |
Expi293™ | |
6 x 1 L |
CO2 | |
Embryonale Nierenzellen | |
1 X | |
Flüssig | |
Serumfrei | |
GlutaMAX, Natriumpyruvat, Natriumhydrogencarbonat, Dextrose, Pyridoxin-HCl | |
< 1 EU/ml | |
Keine Antibiotika | |
275 bis 295 mOsm/kg | |
Zellkulturqualität |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- 4-Isopropoxybenzoic acid
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 4-Isopropoxybenzoicacid
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung an Menschen oder Tieren geeignet.