Learn More
BINDER™ Kalibrierzertifikat, Erweiterung
Artikelnummer. 15992952 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BINDER Schränke MK 56, MK 240, MK 115, MK 720
BINDER Schränke MKF 56, MKF 115, MKF 240, MKF 720
BINDER Schränke MKFT 115, MKFT 240, MKFT 720
BINDER Schränke MKT 115, MKT 240, MKT 720
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15992952
Marke: BINDER™ 80121125
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kalibrierzertifikat, Erweiterung - für Temperatur und Feuchte, zur Erweiterung der Messung in Nutzraummitte um einen weiteren Prüfwert
  • Jede zusätzliche Messung an einer zusätzlichen Messstelle oder einem Satz von Werten
  • Erweiterung
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) BINDER Schränke MKT 115, MKT 240, MKT 720
Beschreibung Kalibrierzertifikat, erweitert – für Temperatur, Erweiterung der Messung in der Mitte der Kammer zum Einbeziehen einer weiteren Prüftemperatur
Kalibrierpunkte 1 Messpunkt
Dauer 60 to 120 min.
Kalibrierungsart Temperaturmessung
Produkttyp Kalibrierzertifikat, erweitert
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado