Learn More
Affymetrix™ ExoSAP-IT™ für PCR-Produktaufreinigung
Click to view available options
Menge:
40 μl
Packungsgröße:
20 Reaktionen
Description
- Zwei hydrolytische Enzyme, Exonuklease I und Shrimp Alkaline Phosphatase (SAP), zusammen in einem speziell formulierten Puffer
- 30-minütiges Protokoll
Specifications
Specifications
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schnelle PCR-Reinigung für nachgeschaltete Anwendungen; eliminiert nicht integrierte Primer und dNTPs |
| Anzahl Reaktionen | 20 |
| Produkttyp | Single-step Enzymatic PCR Cleanup Kit |
| Menge | 40 μl |