Learn More
SymLine™ Zubehör für Abluftventilationsanlage
Der Abluftfilter blockiert Lösungsmitteldämpfe - zum Schutz von Gesundheit und Umwelt.
Brand: SymLine™ 107836
30.14 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
This item is not returnable.
View return policy
Description
Specifications
Y-Verbindungsstück für Entlüftungssatz | |
Abfallentsorgungssystem | |
SymLine System | |
Y-Verbindungsstück |