Learn More
SCAT SCAT Abluftfilter, V3.0
Der neue SCAT Abluftfilter V3.0 für Safety Waste Caps garantiert über 90 % CTC-Adsorption für maximale Luftreinheit durch drei integrierte Aktivkohlearten. Dadurch ist er das leistungsstärkste Aktivkohlefiltermedium auf dem HPLC-Labormarkt.
Marke:  SCAT™ 407983
128.96 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17926970
  • 157.82 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Block off harmful vapours and ensure for safe pressure equalization in the waste containers
  • 3-layer filter media with high performance spectrum for acids and alkalis
  • Optimized for binding HPLC buffer solutions and absorbing organic solvent vapors
  • The natural pore structure of the activated carbon prevents sticking or clogging
  • Precise indication of the next replacement time by means of a time indicator
  • Available in sizes (S/M/L) with different service lives (3/6/12 months)
  • The use of exhaust filters can contribute to the reduction of the air exchange rate
Spezifikation
Spezifikation
Single Pk. (Service Life 12 Months)
HPLC Systems
Filter
SCAT Safety Waste Caps & Universal Waste Hub JAN
Label
Large
Polypropylene
GL14