Learn More
SCAT SCAT Abluftfilter, V3.0
Der neue SCAT Abluftfilter V3.0 für Safety Waste Caps garantiert über 90 % CTC-Adsorption für maximale Luftreinheit durch drei integrierte Aktivkohlearten. Dadurch ist er das leistungsstärkste Aktivkohlefiltermedium auf dem HPLC-Labormarkt.
Marke: SCAT 407986
134.16 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.21900kg
Beschreibung
- Isolieren Sie schädliche Dämpfe und garantieren Sie einen sicheren Druckausgleich in den Abfallbehältern
- 3-schichtige Filtermedien mit hohem Leistungsspektrum für Säuren und Alkalien
- Optimiert für die Bindung von HPLC-Pufferlösungen und die Absorption organischer Lösungsmitteldämpfe
- Die natürliche Porenstruktur der Aktivkohle verhindert ein Anhaften oder Verstopfung
- Genaue Angabe des nächsten Zeitpunkts für einen Wechsel mittels einer Zeitanzeige
- Erhältlich in Größen (S/M/L) mit unterschiedlichen Standzeiten (3/6/12 Monate)
- Der Einsatz von Abluftfiltern kann zur Reduzierung der Luftaustauschrate beitragen
Spezifikation
Einzelpackung (Lebensdauer 12 Monate) | |
HPLC-Systeme | |
Abluftfilter | |
SCAT Safety Waste Caps & Universal Waste Hub JAN |
Indikator | |
L | |
Polypropylen | |
GL14 |