Learn More
asecos™ Entlüftungsmodul
Absaugmodul zur Montage an der Wand, an Hochschränken oder an Untertischschränken, mit Abluftüberwachung
969.00 € - 1175.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-konform
Material Stahl
Produkttyp Abluftgerät
Zur Verwendung mit (Anwendung) Absaugmodul zur Wandmontage – anschlussbereit, einfache und schnelle Installation
Enthält Montagewinkel, flexibler Schlauch, Schlauchklemmen und Installationsmaterial
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
13463877
Unterlagen ansehen
asecos™
17177
Hochschränke
969.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15957826
Unterlagen ansehen
asecos™
24732
Untertischschränke
1175.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Absaugeinheiten/-module zur Montage am Schrank oder an der Wand – anschlussbereit, einfache und schnelle Installation
  • Sicheres Auffangen von austretenden Dämpfen und Gasen an dem Punkt, an dem sie freigesetzt oder erzeugt werden
  • Sehr geräuscharm, ideal für die direkte Installation am Arbeitsplatz
  • Mit Anschlusskabel und Netzkabel
  • Anschluss DN 75
  • ATEX-konform: C` II 3/-G Ex c llC T4
  • Mit Abluftüberwachung
    • Integrierter Drucklecksensor
    • Die grüne LED erlischt bei einem Ausfall und die rote LED leuchtet auf.
Spezifikation
Spezifikation
CE-konform
Abluftgerät
Montagewinkel, flexibler Schlauch, Schlauchklemmen und Installationsmaterial
12 kg
Stahl
Absaugmodul zur Wandmontage – anschlussbereit, einfache und schnelle Installation
pulverbeschichtet glatt