Learn More
Honeywell™ EXECUTIVE ELEGIO S3 Schuhe
Honeywell™ EXECUTIVE ELEGIO S3 Schuhe sind elegante und innovative professionelle Sicherheitsschuhe für ein hohes Maß an Schutz.
117.66 € - 138.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN ISO 20345:2011 und SRC-zertifiziert
Farbe Schwarz
Bauweise/Design Derby schwarz, glattes Vollleder, komplett mit Leder ausgekleidet, Innensohle aus pflanzlich gegerbtem Leder, 100 % nichtmetallisch
Material Leder
Sohlenmaterial Polyurethan
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15896615
Unterlagen ansehen
Honeywell™
6543016-38/7
38
138.00 €
1 Paar
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15806625
Unterlagen ansehen
Honeywell™
6543016-39/7
39
138.00 €
1 Paar
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15816625
Unterlagen ansehen
Honeywell™
6543016-40/7
40
138.00 €
1 Paar
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15826625
Unterlagen ansehen
Honeywell™
6543016-41/7
41 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15836625
Unterlagen ansehen
Honeywell™
6543016-42/7
42 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15846625
Unterlagen ansehen
Honeywell™
6543016-43/7
43 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15856625
Unterlagen ansehen
Honeywell™
6543016-44/7
44
138.00 €
1 Paar
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15866625
Unterlagen ansehen
Honeywell™
6543016-45/7
45 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15876625
Unterlagen ansehen
Honeywell™
6543016-46/7
46
138.00 €
1 Paar
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15886625
Unterlagen ansehen
Honeywell™
6543016-47/7
47
138.00 €
1 Paar
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15896625
Unterlagen ansehen
Honeywell™
6543016-48/7
48
138.00 €
1 Paar
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das wasserabweisende Lederobermaterial sorgt für hohe Widerstandsfähigkeit und Flexibilität
  • Exklusive und spezielle Schnürsenkel bieten Komfort und perfekte Passform
  • Ein einzigartiges, elegantes Design sieht aus wie ein eleganter Stadtschuh
  • Innensohle und Futter aus Leder sorgen für hervorragende Atmungsaktivität und Hygiene
  • Zwischensohle: Nichtmetallische stichgeschützte Mittelsohle. Schützt 100 % der Fußoberfläche, bietet Flexibilität und entspricht EN ISO 20345:2011.
  • Oben: Schwarz Derby, glattes körniges Vollleder
  • Zehenkappe: Smartium Zehenkappe in eingespritztem Polymer. Nicht metallisch, 50 % leichter als der Stil mit einem dünnen Design
  • Innensohle: Perforiertes Leder mit Fersenstoßdämpfer
  • Außensohle: Zementierter Monodensity-PU. Ausgeprägte Fersen- und SRC-Leistungen
  • SCR-zertifiziert
  • CI
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 und SRC-zertifiziert
Derby schwarz, glattes Vollleder, komplett mit Leder ausgekleidet, Innensohle aus pflanzlich gegerbtem Leder, 100 % nichtmetallisch
Polyurethan
Schwarz
Leder
Videos