Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Excursions-Trac™ Datenprotokollierthermometer für Kühlschränke/Tiefkühlgeräte mit Kalibrierung
Der rollende Speicher behält die letzten 525.600 Temperaturbeobachtungen bei.
333.00 € - 564.00 €
Spezifikation
Typ | Kryo-Thermometer für die Datenprotokollierung |
---|---|
Datenspeicher | 525.600 Messwerte |
Kalibrierung | NIST |
Material | Edelstahlsensor |
Genauigkeit (Temperatur) | ± 0.25°C |
Produktcode | Marke | Kanäle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kanäle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16651323
|
Fisherbrand™ Traceable™
6456FS |
1 |
333.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16661323
|
Fisherbrand™ Traceable™
6457FS |
2 |
564.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Enthält NIST-rückführbares Zertifikat von unserem A2LA-akkreditierten Kalibrierlabor (1750,01)
- Der Speicher kann nach dem Herunterladen von Daten und Alarmereignissen gelöscht werden
- Legen Sie Grenzwerte für und speichern Sie bis zu 10 eindeutigen Alarmereignissen
- Smart-Alarm™ mit visuellem/akustischem Alarm ertönt auch wenn die Bedingungen in den normalen Bereich zurückkehren
- Dreifachanzeige — zeigt gleichzeitig die maximale, minimale und aktuelle Temperatur an.
Spezifikation
Kryo-Thermometer für die Datenprotokollierung | |
NIST | |
± 0.25°C | |
− 200 bis 105 °C |
525.600 Messwerte | |
Edelstahlsensor | |
0,01 °C |