Learn More
Eppendorf™ Austauschbarer Thermoblock
Artikelnummer. p-8006963 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
0,5 ml-Röhrchen
1,5 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10344651
Marke: Eppendorf™ 5361000015
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zubehör für ThermoStat plus/ThermoMixer plus
Typ: Wechselblock für 24 Reaktionsgefässe 0,5mL mit Arbeitsrack und Kühl-Akku 0°C (IsoPack)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 24 Reaktionsgefäße, 0,5 ml, mit Arbeitsgestell und Kühlpack 0 °C
Aufnahmevermögen 0,5 ml-Röhrchen
No. of Places 24 Positionen
Typ Block