Learn More
R&D Systems™ ExCellerate B Cell Media, Xeno-Free
Expansion and clonal growth of B cells.
Marke:  R&D Systems™ CCM031
111.45 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18776036
  • 142.00 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Store the unopened product at 2 to 8 °C. Do not use past expiration date
500 mL