Learn More
Memmert™ Wasserbäder, gehobene Ausführung
Schützt Labor und Proben selbst bei hohen Temperaturen. Memmert™ Excellent Serie Wasserbäder bieten mehrfachen Temperaturschutz durch korrosionsbeständigen Edelstahl und präzise Elektronik.
Marke: Memmert™ WNE7
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Fuzzy-unterstützte PID-Mikroprozessorsteuerung
- Digital-Display
- 2 x PT100 Sensoren
- Kalibriermöglichkeit am Steuergerät
- Akustischer und optischer Alarm
- Übertemperaturschutz
- Optionales Schüttelgerät
Specifications
Fuzzy-unterstützter PID-Mikroprozessor-Regler | |
7 l | |
Digitale LED | |
Rostfreier Stahl | |
95 °C | |
468 mm | |
356 mm | |
238 mm | |
240 mm | |
11 kg | |
1,2 kW |
mit/ohne Umwälzpumpe | |
CE, VDE, GS | |
Im Bergbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, zur Temperaturkontrolle | |
WNE 7 | |
±0,1 °C | |
240 mm | |
210 mm | |
140 mm | |
14 kg | |
230 V | |
50/60 Hz |