Learn More
Memmert™ Wasserbäder, gehobene Ausführung
Schützt Labor und Proben selbst bei hohen Temperaturen. Memmert™ Excellent Serie Wasserbäder bieten mehrfachen Temperaturschutz durch korrosionsbeständigen Edelstahl und präzise Elektronik.
Marke: Memmert™ WNE45
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Fuzzy-unterstützte PID-Mikroprozessorsteuerung
- Digital-Display
- 2 x PT100 Sensoren
- Kalibriermöglichkeit am Steuergerät
- Akustischer und optischer Alarm
- Übertemperaturschutz
- Optionales Schüttelgerät
Spezifikation
Fuzzy-unterstützter PID-Mikroprozessor-Regler | |
45 l | |
Digitale LED | |
Rostfreier Stahl | |
95 °C | |
818 mm | |
516 mm | |
296 mm | |
590 mm | |
24 kg | |
2,8 kW |
mit/ohne Umwälzpumpe | |
CE, VDE, GS | |
Im Bergbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, zur Temperaturkontrolle | |
WNE 45 | |
±0,1 °C | |
590 mm | |
350 mm | |
220 mm | |
31 kg | |
230 V | |
50/60 Hz |