Learn More
METTLER TOLEDO™ Excellence Density Meter
The benchtop density meter can be used for a variety of applications, measuring almost any sample with high accuracy. With its intuitive operation and a modular workflow, you can easily terminate inaccuracy and generate repeatable results.
21935.00 €
Spezifikation
Höhe (metrisch) | 226 mm |
---|---|
Sprachen | Englisch, Chinesisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Polnisch |
Messbereich | 0 bis 3 |
Probenvolumen | 1,5 ml |
Gewicht (metrisch) | 17,5 kg |
Produktcode | Marke | Genauigkeit | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Genauigkeit | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17749144
|
METTLER TOLEDO™
30474900 |
Bis zu 0,0001 g/cm3 | Dichtemessgerät mit 4 Dezimalstellen |
21935.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Fast measurements
- Automatic temperature control from 0 to 95°C
- One Click™ user interface helps simplify daily work
- Measurements can be observed in real time, avoiding sampling errors
- Compatible with a portfolio of autosamplers to save time, reduce costs and increases safety
Spezifikation
226 mm | |
0 bis 3 | |
17,5 kg | |
0°bis 95 °C |
Englisch, Chinesisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Polnisch | |
1,5 ml | |
7 in.-Display mit Farb-Touchscreen | |
Messung von Dichte, relativer Dichte, Alkohol, Zucker, API |