Learn More
Cytiva ExcelGel Fertiggele für SDS-PAGE
Trennungsbereich: 15 bis 40 kd; Trennungstyp: Denaturierung; Zur Verwendung mit: Immobiline DryStrip Gels
Marke: Cytiva 80126101
833.26 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21959" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Drei homogene und ein Gradientenpolyacrylamid-Gel zur horizontalen Elektrophorese von SDS-denaturierten Proteinen; auch zur Trennung von Nukleinsäuren im Basispaarbereich 50-1500
- Homogene 7,5-, 12,5- und 15 %-Gele verfügen über 25 vorgeformte Proben-Wells für Probenvolumina von bis zu 17 μl für eine schnelle und einfache Probenanwendung
- Gradientengel verwendet Probenapplikationsstreifen (26 Proben bis zu 40 μl, 52 Proben bis zu 20μ l), Papierstücke oder Probentröpfchen; empfohlen für die Verwendung mit Immobiline DryStrip Gelen
- Homogenes ExcelGel SDS 15 % eignet sich auch für die Trennung von Peptiden
Spezifikation
Polyester | |
Immobiline DryStrip Gels | |
0.05 cm | |
Seite Homogen | |
15 bis 40 kDa | |
25-Well | |
Polyesterfolie | |
6 % T/3 % C | |
0,019 in. | |
4,3 in. | |
11 cm | |
9,8 in. | |
25 cm |
ExcelGel Fertiggele für SDS-PAGE | |
12,5% | |
Tris-Acetat | |
Protein | |
Denaturierung | |
Analytische Chemie, Forschung mit horizontaler Elektrophorese SDS-denaturierter Proteine | |
6/Packung | |
2 bis 8 °C | |
4,3 in. | |
110 mm | |
9,8 in. | |
25 cm |
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenhinweis
Ergänzende Informationen
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Ergänzende Informationen
- UNKNOWN ACUTE-90 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 90% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.