Beschreibung
Die einfache Benutzeroberfläche umfasst eine Farbkamera und ein hochwertiges optisches System, das hochauflösende Bilder mit größter Leichtigkeit liefert. Das All-in-One EVOS XL Core System ist mit 4x-, 10x- und 20x-Phasenkontrast(PH)-Objektiven mit vergrößertem Arbeitsabstand (LHW) ausgestattet und das ideale Mikroskop für grundlegende Bildgebungsanforderungen. Die kleine Stellfläche, der Gelenkmonitor und das ergonomischen Design machen dieses System zur perfekten Ergänzung für alle Zellkulturräume und -einrichtungen.
Das EVOS XL Core Bildgebungssystem bietet folgende wichtigen Vorteile:
• Einfache Installation; keine Wartung, Montage, Ausrichtung oder Kalibrierung
• 4x-, 10x- und 20x-Phasenkontrast-Objektive mit vergrößertem Arbeitsabstand, ideal für Gewebekulturmikroskopie
• Fixed-Stage-Modell für mehr Flexibilität bei der Bildgebung verschiedener Zellkulturgefäße
• Auch für Zellkulturhauben geeignet
• All-in-One-Design: Digitalkamera, Präzisionsoptik, LCD-Display und USB-Speicher
Bildgebung an jedem Ort
Das EVOS XL Core System ist ein integriertes Durchlicht-Umkehrbildgebungssystem, das hochwertige Optik, ein 12,1-Zoll-LCD-Display mit hoher Auflösung und eine digitale Farbkamera kombiniert. Die Bilder werden nahtlos per Mausklick über die Benutzeroberfläche und die integrierte Software erfasst, die eine Vielzahl von Funktionen, wie z. B. Farbtemperaturregelung, bietet. Alle Bilder können im JPEG-, BMP- oder TIFF-Format auf dem USB-Gerät gespeichert werden. Zu den für das EVOS XL Core System geeigneten Anwendungen gehören die grundlegende Bildgebung lebender und fixierter Zellen, die Anforderungen an Gewebekulturen (Konfluenz, Dichte und Wachstum), die Isolierung von Stammzellen und die Analyse gefärbter Gewebeschnitte.
Die EVOS Bildgebungssysteme wurden von Grund auf entwickelt, um die Leistung zu maximieren und den Arbeitsablauf zu optimieren. Sie werden erstaunt sein, wie einfach dieses System zu bedienen ist und wie gut Ihre Bilder aussehen.
Vielseitig
Während das Mikroskop mit drei Objektiven (4x, 10x und 20x LWD PH) ausgestattet ist, kann der Objektivwechsler mit vier Positionen mit unserem gesamten Sortiment an LWD-Phasenkontrast- und Deckglas-korrigierten Objektiven konfiguriert werden, um zusätzliche Anforderungen zu erfüllen. LWD-PH-Objektive sind mit einer Vergrößerung von 1,25x bis 40x erhältlich Dank kompakter Stellfläche kann das EVOS XL Core System überall eingesetzt werden, wo es benötigt wird. Das gesamte System passt problemlos in eine Zellkulturhaube oder ein Handschuhfach. Die Universalplatte bietet maximale Flexibilität für Objektträger, Kulturschalen und Kolben. Eine optionale mechanische Platte ermöglicht eine präzisere Handhabung und Positionierung von Multiwellplatten-Gefäßen.
Einfach zu bedienen und zuverlässig
Das EVOS XL Core Bildgebungssystem basiert auf Plug-and-Play. Neben einer außergewöhnlich einfachen Einrichtung und Installation sind weder Aufwärm- noch Abkühlzeiten erforderlich. Die LED-Lichtquelle bietet außergewöhnliche Stabilität und Haltbarkeit, sodass das wiederholte Ein- und Ausschalten des Geräts zur Aufnahme von Proben kein Problem ist. Die LED-Lampen der EVOS Systeme sind für >50.000 Stunden (∼ 17 Jahre) ausgelegt, im Vergleich zu 300 Stunden für eine typische Quecksilberlampe und 1.500 Stunden für eine Halogen-Metalllampe. Die lange Lebensdauer und der geringe Energieverbrauch führen im Vergleich zu Geräten mit herkömmlichen Lichtquellen zu deutlich geringeren Betriebskosten. Schließlich wird durch das fortschrittliche ergonomische Design der EVOS Systeme die Belastung, wie sie bei Nutzung herkömmlicher Mikroskope für die Bildgebung, besteht, beseitigt. Zudem wird die gemeinsame Betrachtung ermöglicht und die Handhabung der Geräte vereinfacht.
Spezifikation
Konfiguriertes Bildgebungssystem | |
3,1 Megapixel, Farbe, 2048 x 1536 Pixel, 1/2 Zoll | |
Hellfeld-Mikroskop | |
Spezielle Halter für Anbaugeräte | |
LED | |
1024 x 768 Pixel | |
JPG-Dateien, PNG-Dateien, BMP-Dateien, TIFF-Dateien | |
13 Zoll (B) x 21 Zoll (H) x 16 Zoll (T) | |
Einheit umfasst: • EVOS XL Core Bildgebungssystem (AMEX1000) • Objektiv: Achro 4 x LWD PH, 0,13 NA/16,9 WD (AMEP4932) • Objektiv: Achro 10 x LWD PH, 0,25 NA/6,9 WD (AMEP4933) • Objektiv: Achro 20 x LWD PH, 0,40 NA/6,8 WD (AMEP4934) • Polycarbonat-Objektträgerplatte • Drahtlose Maus • Netzteil, Kabel und Universalnetzteil • USB-Flash-Laufwerk (einschließlich Benutzerhandbuch und Kurzanleitung) • Staubabdeckung • 3 mm-Sechskantschraubendreher, L-förmiger Schlüssel |
|
100/240 VAC |
EVOS | |
Zellkultur, Gewebekultur | |
Durchlicht (Hellfeld und Phasenkontrast) | |
EVOS XL Core | |
4 Positionen-Wechsler, manuelle Steuerung | |
Universal fest (optionaler mechanischer Objekttisch erhältlich) | |
Einstellbare Neigung, 12 Zoll, Farbe | |
9,1 kg | |
50/60 Hz |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.