Learn More
EVOS™ EVOS™ Vessel Holder, four 35-mm Petri dishes
Für Kolben, Tabletts und Petrischalen
Marke: EVOS™ AMEPVH002
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Eine große Auswahl an Haltern ermöglicht die Maximierung der Flexibilität der invertierten EVOS- und Micromaster™-Mikroskope.
Spezifikation
Gefäßhalter | |
EVOS™ XL Core Bildgebungssystem, EVOS™ FL Farbbildgebungssystem, EVOS™ XL Bildgebungssystem, EVOS™ FL Bildgebungssystem, EVOS™ FL automatisches Bildgebungssystem | |
4 35 mm-Petrischalen |
EVOS | |
Vier 35 mm-Petrischalen | |
1 Halter |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.