Learn More
EVOS™ M7000 Imaging System, High-Content Analysis Package
Kombiniert das vollautomatisierte, invertierte Mehrkanal-Fluoreszenz- und Durchlicht-Bildgebungssystem mit Celleste 6.0 Bildanalyse-Software, einer umfassenden Bildanalyse-Suite mit optimierten Protokollen für die Bereitstellung der relevantesten Daten aus einer Reihe beliebter Live- und Festzell-Assays.
Marke: Invitrogen AMF7000HCA
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kombiniert das vollautomatische, invertierte, mehrkanalige Fluoreszenz- und Durchlichtbildgebungssystem mit Celleste 6.0 Bildanalyse-Software
- Diese Software bietet eine voll ausgestattete Bildanalyse-Suite mit mit optimierten Protokollen für die Bereitstellung der relevantesten Daten aus einer Reihe beliebter Live- und Festzell-Assays.
- Das EVOS M7000-System wurde entwickelt, um den heutigen Erwartungen hinsichtlich Bildern und Daten in Publikationsqualität mit nur wenigen Klicks zu entsprechen. Es nutzt seine leistungsstarken und zeitsparenden Erfassungstools mit verbesserten Autofokus-Algorithmen und automatisierten Routinen
- für Mikrotiterplattenassays, Zeitraffer-Live-Zellbildgebung, Bereichsabtastung im Zeitraffer-Modus und Z-Stapel im Scan-Modus.
- Mit der Celleste 6.0-Software können Benutzer die Bildanalyse an ihre spezifischen Anforderungen anpassen oder die Vorteile vorkonfigurierter Analysevorlagen nutzen, die optimal auf die Segmentierung und Klassifizierung von Bildern aus einer Reihe gängiger zellbasierter Assays ausgerichtet wurden.
- Die Kombination der Celleste 6.0 Software und des EVOS Mikroskops ermöglicht Benutzern den einfachen Übergang von der herkömmlichen Mikroskopie zu High-Content-Analysen
Die High-Content-Analyse-Pakete für EVOS M7000 bieten:
- Hoch konfigurierbare Mikroskope — mit einem Objektivrevolver mit fünf Positionen und der Möglichkeit, gleichzeitig Bilder in vier Fluoreszenzkanälen und Durchlicht mit einer Vergrößerung von 1,25 bis 100-fach zu erfassen, kann das optische System einfach konfiguriert werden, um Ihren Probenanforderungen gerecht zu werden
- Veröffentlichungsfähige Bilder mit nur einigen Klicks — einschließlich Autofokus, Stitching, Tiling, Z-Stapelfähigkeit, Zeitrafferbildgebung und Einklick-Mehrkanalerfassung
- Intuitive Erfassungsschnittstelle — programmieren Sie das EVOS M7000 System zur Durchführung von Mikrotiterplatten-Scans, Zeitraffer-Experimenten und Kachel-Stitching/Montage von Bildbereichen im Z-Stapel- und/oder Zeitraffermodi im Gefäß Ihrer Wahl
- Beschleunigte Bildanalyse — Der symbolbasierte Arbeitsablauf mit Assistent in Celleste 6.0 beseitigt Rätselraten durch die Verwendung der vorkonfigurierten und optimierten Analysevorlagen für gängige Anwendungen, um die relevantesten Ergebnisse aus Bildsätzen zu erzielen
System- und Hardwarespezifikationen
- Optik: Optisches System mit Unendlichkeitskorrektur; Objektive mit RMS-Gewinde und 45 mm parfokalem Abstand.Bildgebungsmodus: Fluoreszenz, Hellfeld, Farbhellfeld und Phasenkontrast
- Beleuchtung: Kammer mit fünf Positionen für 4 Fluoreszenzlichtwürfel plus Hellfeld; Lichtwürfel mit integriertem, hartbeschichtetem Filterset und LED-Lichtquelle mit einer Lebensdauer von >50.000 Stunden; große Auswahl an Standard- und Speziallichtwürfeln
- Bildgebungsverfahren: Einfarbig, mehrfarbig, Flächenscan mit Montage oder Tiling/Stitching, Zeitraffer, Z-Stapeln, Filmaufnahme
- Objektivkapazität: Revolverkopf mit fünf Positionen
- Objektive (nicht enthalten): Breite Auswahl hochwertiger LWD- und Deckgläser-korrigierter Objektive
- Kondensator:Kondensator für 60 mm Arbeitsabstand, Revolverkopf mit 4 Positionen mit klarer Blende und 3 Phasenringen
- Bühne: Motorisierte X/Y-Scanstufe; Bewegungsbereich 120 mm x 80 mm mit einer Auflösung von unter einem Mikrometer, Einlegeeinsätze für die Aufnahme von Gefäßhaltern und Arretierhalterungen zur Fixierung der Probe bei langen Scans
- Fokusmechanismus: Automatischer Fokusmechanismus mit einer Auflösung von unter einem Mikrometer
- LCD-Anzeige:hochauflösender 23‘-Touchscreen-Farbmonitor (auch vollständig per Maus steuerbar);Auflösung 1.920 x 1.080 Pixel
- Kameras: Hochempfindlicher 3,2 MP (2.048 x 1.536) monochromer CMOS-Sensor mit 3,45 μm Pixelauflösung
Spezifikation
1,25x bis 100x | |
Neurobiologie, Immunonkologie, Lebendzell-Bildgebung, 3D-Zellbildgebung, Hochauflösendes Mosaic-Scanning, Immunhistochemie (IHC), High-Content Analyse (HCA) | |
Raumtemperatur | |
3,2 Megapixel, monochrom, CMOS | |
EVOS M7000 | |
Bildgebungssystem | |
1 package |
Wechsler mit 5 Positionen | |
5 Position Turret | |
LED | |
LCD-Anzeige | |
EVOS™ | |
1920 x 1080 Pixel |