Learn More
Thermo Scientific™ Smart 7-fach Wechsler mit Rotation und Temperaturregelmöglichkeiten für Evolution™ UV-Visible Spektrophotometer
Mit dem Smart 7-fach Wechsler mit Rotation und Temperaturregelmöglichkeiten für Ihr Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Visible Spektralphotometer können Sie mit Hilfe eines zirkulierenden Wasserbads die Temperatur wirkungsvoll steuern.
3545.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12306583
|
Thermo Scientific™
840-214900 |
Smart thermostatisierter Küvettenwechsler für 7 Küvetten |
3545.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Mit dem Smart 7-fach Wechsler mit Rotation und Temperaturregelmöglichkeiten für Ihr Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Visible Spektralphotometer können Sie mit Hilfe eines zirkulierenden Wasserbads die Temperatur wirkungsvoll steuern. In Verbindung mit einem Umlaufthermostat kann dieser Zellwechsler die Probentemperatur von bis zu 7 Proben oder Kalibrierstandards regeln.
- Leicht zu bedienendes Zubehör zum Positionieren der Proben für die Verwendung mit den Spektralphotometern aus den Serien Thermo Scientific™ Evolution™ 200 und 300.
- Zubehörsteuerung vollständig in die Software von Thermo Scientific™ INSIGHT™ und Thermo Scientific™ VISION™ integriert.
- Automatische Softwareerkennung, intelligente Justierung und Protokollierung der Seriennummer
- Enthält Karussell und Motorsockel.
- Durch Einführen in die Probe und die Referenzstrahlen (nur Evolution 300), kann dieser Zellwechsler bis zu 7 Proben mit 7 eindeutigen Referenzen vergleichen.
- Temperaturüberwachung in einer Zelle mit dem Temperaturfühlerzubehör für Smart Accessories, Katalognummer 0011401.
- Für den Einsatz in reglementierten oder in Qualitätskontrollumgebungen steht ein Qualifizierungspaket für das gesamte System zur Verfügung, um die Übereinstimmung von Gerät und Zubehör als eine vollständige Einheit sicherzustellen.