Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Evolution™ Smart 8-fach Zellwechsler mit linearer Ausrichtung und Temperaturregelmöglichkeiten
Mit dem Zubehör für den Thermo Scientific™ Evolution™ Smart 8-fach Zellwechsler mit linearer Ausrichtung und Temperaturregelmöglichkeiten können Sie bis zu acht Proben präzise positionieren
Marke:  Thermo Scientific™ 840-219500
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12200789
  • 550.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit dem Zubehör für den Thermo Scientific™ Evolution™ Smart 8-fach Zellwechsler mit linearer Ausrichtung und Temperaturregelmöglichkeiten für die Thermo Scientific™ Evolution™ Serie 200 und Thermo Scientific™ Evolution™ 300 Spektrophotometer können Sie bis zu acht Proben präzise positionieren. Die Temperaturregelung erfolgt, sofern notwendig, durch Wasserführung aus einem rezirkulierenden, externen Wasserbad mit Temperatursteuerung.
Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Spektralphotometers optimal aus:
  • Automatische Messung von bis zu 8 Proben
  • Automatische Messung von Standards für Messungen zur Qualitätssicherung und -kontrolle
  • Messung von Mehrzellen-Kinetikreaktionen
Eigenschaften:
  • Temperaturbereich: -10 bis +100 °C
  • Sicherer Halt von bis zu 8 standardmäßigen Zellen mit Weglänge 10 mm, dank des präzisen Zellenhaltemechanismus
  • Automatische Erkennung und Justierung
  • Leiser Betrieb und Positionierungsgenauigkeit dank präzise entwickeltem Zellentransportsystem
  • Einfache Verbindungen für die Temperatursteuerung von zirkulierender Flüssigkeit
  • Auffangschale und Ablauf nehmen austretende Probensubstanzen auf
  • Vollständig softwarebasierte Steuerung mit der Thermo Scientific™ INSIGHT™ Software auf dem Evolution 200 und mit der Thermo Scientific™ VISIONpro™ Software auf dem Evolution 300
Konfigurationen:
  • Nur in der Probenposition von Evolution 200/300 verwenden
Optionen:
  • Rezirkulationspaket zur Temperatursteuerung
  • Geeignete(r) Temperaturfühler zur Temperaturüberwachung
HINWEIS: Mikrozellen- und Halbmikrozellen-Anwendungen werden mit diesem Zubehör nicht empfohlen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Not compatible with:,
Smart accessory base temperature probe connector. Choose PN 10011401 for direct connection to a Smart accessory base., VISION software
0.040 in.
Temperature Probe Hub, PN 840-214600
Single temperature probe equipped with stoppers for cuvettes with either a round opening for a stopper or a standard square opening for a lid
Stainless steel
Temperature Probe
Temperaturfühler
2 mm
1.5 in.
Type T