Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Probenehmerzubehör
Artikelnummer. 15821148 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
CETAC ASX-280 Autosampler; 2-Rack-System
CETAC ASX-560 Autosampler; 4-Rack-System
Chemikalien-Silikon-Pumpenschlauch
Chemische Beständigkeit Pumpenschlauch
Evolution One/One Plus Zubehör
Quarz-Durchflusszelle, 10-mm-Pfad
Säurebeständiger Pumpenschlauchsatz
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 15821148
Marke: Thermo Scientific™ 699129700
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Schöpfen Sie die Möglichkeiten des Thermo Scientific™ Evolution™ Spektrophotometers mithilfe einer großen Auswahl an Zubehörelementen für Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Probenehmerzubehörkomponenten optimal aus.
Die Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Probenehmerzubehörkomponenten für Thermo Scientific™ Evolution™ Spektrophotometer sind anwenderfreundliche Zubehörbestandteile für die Probenahme mit zuverlässiger Peristaltikpumpe mit mehreren Rollen. Bei der Installation des Smart Probenehmers werden in der Software automatisch alle Steuerungselemente angezeigt. Methoden können so automatisiert werden, dass Proben nach dem Ansaugen automatisch gemessen werden. Smart Probenehmerzubehör bietet verschiedene Modi, um die Probe zum ursprünglichen Behälter zurück zu befördern, die Probe zu entsorgen oder im kontinuierlichen Betrieb zu arbeiten.
  • Vollständig integrierter Betrieb mit der Thermo Scientific™ INSIGHT™ Software auf allen Evolution Spektralphotometern. Unterstützt durch die Thermo Scientific™ VISIONlite™ Software auf Evolution200. Die Proben können angesogen werden, gefolgt von einer automatischen Messung und Rückführung der Probe oder dem Pumpen in den Abfall.
  • Automatische Erkennung durch die Software, intelligente Justierung und Protokollierung der Seriennummer.
  • Ermöglicht Verarbeitung von Probenvolumen zwischen 200 μl und 9.999 ml. Ansaugvolumen und Luftspalt sind vollständig konfigurierbar.
  • Softwareunterstützte Kalibrierroutine zur Vereinfachung von Schlauch- und Methodenwechseln.
  • Sipper eignen sich für Zellen mit Pfadlängen von 10 mm und darunter im Standardzellenhalter unter Verwendung eines geeigneten Abstandshalters. Verwenden Sie einen Zellenhalter für lange Pfade bei Durchflusszellen mit Pfadlänge von bis zu 100 mm.
  • Spezielle Schlauchpakete sind verfügbar für:
    • Für den Einsatz sanfter Chemikalien (Silikonschlauch)
    • säurebeständig (c-flex)
    • biokompatibel (Chemdurance Bio)
    • chemikalienbeständig (Viton)
  • Ersatzpackungen mit Durchflusszellen-Verbindungsstücken sind sowohl für Starna- als auch für Hellma-Zellen verfügbar
Bestellhinweis:
Für den Einsatz des Smart Probenehmerzubehörs in reglementierten oder Qualitätskontrollumgebungen steht ein einmaliges Qualifizierungspaket für das gesamte System zur Verfügung, um die Übereinstimmung von Gerät und Zubehör als eine vollständige Einheit sicherzustellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Chemische Beständigkeit Pumpenschlauch
Zur Verwendung mit (Geräte) Evolution Smart Sippers