Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Probenehmerzubehör
Artikelnummer. 10501159 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
CETAC ASX-280 Autosampler; 2-Rack-System
CETAC ASX-560 Autosampler; 4-Rack-System
Chemikalien-Silikon-Pumpenschlauch
Chemische Beständigkeit Pumpenschlauch
Evolution One/One Plus Zubehör
Quarz-Durchflusszelle, 10-mm-Pfad
Säurebeständiger Pumpenschlauchsatz
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 10501159
Marke: Thermo Scientific™ 840214800
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Schöpfen Sie die Möglichkeiten des Thermo Scientific™ Evolution™ Spektrophotometers mithilfe einer großen Auswahl an Zubehörelementen für Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Probenehmerzubehörkomponenten optimal aus.
Die Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Probenehmerzubehörkomponenten für Thermo Scientific™ Evolution™ Spektrophotometer sind anwenderfreundliche Zubehörbestandteile für die Probenahme mit zuverlässiger Peristaltikpumpe mit mehreren Rollen. Bei der Installation des Smart Probenehmers werden in der Software automatisch alle Steuerungselemente angezeigt. Methoden können so automatisiert werden, dass Proben nach dem Ansaugen automatisch gemessen werden. Smart Probenehmerzubehör bietet verschiedene Modi, um die Probe zum ursprünglichen Behälter zurück zu befördern, die Probe zu entsorgen oder im kontinuierlichen Betrieb zu arbeiten.
  • Vollständig integrierter Betrieb mit den Softwaremethoden Thermo Scientific™ INSIGHT™ und  Thermo Scientific™ VISION™.  Proben können angesaugt und dann automatisch gemessen und anschließend zurückbefördert oder der Entsorgung zugeführt werden.
  • Automatische Erkennung durch die Software, intelligente Justierung und Protokollierung der Seriennummer
  • Ermöglicht die Verarbeitung von Probenvolumina zwischen 200 µl und 9,999 ml. Ansaugvolumen und Luftspalt sind vollständig konfigurierbar.
  • Softwareunterstützte Kalibrierroutine zur Vereinfachung von Schlauch- und Methodenwechseln
  • Mit dem Probenehmer können Zellen mit einer Weglänge von 10 mm oder bei Verwendung eines passenden Abstandhalters auch kürzer angesaugt werden.  Das Ansaugen von Zellen mit längerer Weglänge ist nicht möglich.  
  • Spezielle Schlauchpakete sind für verschiedene Einsatzbereiche verfügbar 
  • Für den Einsatz sanfter Chemikalien (Silikonschlauch)
  • säurebeständig (c-flex)
  • biokompatibel (Chemdurance Bio)
  • chemikalienbeständig (Viton) 
  • Ersatzpackungen mit Durchflusszellen-Konnektoren sind sowohl für Starna- als auch für Hellma-Zellen verfügbar
Bestellhinweis:
Für den Einsatz des Smart Probenehmerzubehörs in reglementierten oder Qualitätskontrollumgebungen steht ein einmaliges Qualifizierungspaket für das gesamte System zur Verfügung, um die Übereinstimmung von Gerät und Zubehör als eine vollständige Einheit sicherzustellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kompatibilität Mit Cetac 260 und 520 Autosamplern unter Verwendung der INSIGHT Auto-Steuerung kompatibel
Typ Evolution One/One Plus Zubehör
Zur Verwendung mit (Geräte) Nur Spektralphotometer der Serie Evolution 200
Enthält Frontplatte mit Sipperschnabel und manuellem Schalter für die Verwendung mit Spektralphotometern der Evolution 200 Serie
Schichtdicke 10 mm
Volumen (metrisch) 160 μl