Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ Peltier-Temperaturregelungszubehör
Erreichen Sie ein überragendes Leistungsverhalten bei Temperaturregelung und Probenrühren für eine Vielzahl von UV-Visiblen Analysemethoden.
Marke: Thermo Scientific™ 699-131200
10217.81 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Temperaturregelung und Probenrühren sind für viele UV-Visible Analysemethoden von Bedeutung. Das Peltier Temperaturregelungszubehör übertrifft herkömmliche Heiz-/Kühleinheiten, wenn es darum geht, erstklassige Leistungsfähigkeit mit einem kompakten, integrierten Design, einfacher Einrichtung und schneller, präziser Temperatursteuerung zu kombinieren. Das Thermo Scientific™ Peltier-Zubehör für die Spektrophotometer der Thermo Scientific™ Evolution™ 200 Serie sowie 350 UV-Vis bieten Temperaturregelung und Temperaturstufen mit präziser Temperatursteuerung zwischen 0 °C und 110 °C.
Präzise Temperaturregelung
Peltier-Zubehör für die Spektralphotometer der Evolution 200 Serie und Evolution 350 UV-Visible verwendet Umlaufwasser als effektiven Kühlkörper, damit das Peltier-Element den Block über einen großen Temperaturbereich erhitzen oder kühlen kann. Der Einzelzellenhalter kann zwischen 0 °C und 110 °C erreichen. Der Halter für 8 Zellen kann auf 5 °C gekühlt und auf 100 °C erwärmt werden. Eine Rührsteuerung für Peltier-Einzelzellenhalter oder Peltier-Halter für 8 Zellen ist verfügbar, wenn ein Mikro-Rührstab in die Küvette gegeben wird. Anders als bei der Temperaturregelung mit einem herkömmlichen rezirkulierenden Wasserbad, bei der ein großes Flüssigkeitsvolumen erhitzt oder gekühlt werden muss, erfolgt die Temperatursteuerung beim Erhitzen oder Kühlen des Zellhalters mithilfe des Peltier-Effekts schneller und präziser.
Temperaturstufen
Die Thermo Scientific™ INSIGHT™ Software übernimmt die Steuerung und Überwachung der Blocktemperatur der PCCU1 und ermöglicht es, programmierte Temperaturstufen mit mehreren Anstiegs- und Haltezyklen sowie variable Temperaturkinetik zu implementieren. Wenn Sie ein Temperaturfühler-Hub und Temperaturfühler hinzufügen, können Sie in jeder Zelle die genaue Temperatur überwachen, während Sie Heiz- und Kühlzyklen durchführen. Die optionale INSIGHT 2 Bio Software kann zur Untersuchung der DNA-Denaturierung und -Renaturierung oder andere komplexe Experimente mit Temperaturprogrammierung verwendet werden.
- Maximale Anstiegs- und Haltezyklen pro Experiment: 20
- Maximale Anstiegsrate: 20°C pro Minute
- Minimale Anstiegsrate: 0.4°C pro Minute
Spezifikation
8-Zell-Peltier-System für Evolution Spektralphotometer | |
Evolution 201, 220, 260Bio, Evolution 300 | |
Ramp rate: 0.4-20 °C | |
5°bis 100 °C |
8-Zellen-Peltier-System | |
Das Kit besteht aus: PCCU1 Peltier-Kontroll- und Kühleinheit Peltier 8-Zellenhalter-Probenfach mit Thermostateinsatz Intelligenter linearer 8-Zellhalter-Sockel Alle erforderlichen Schläuche, Kabel und Anschlüsse |
|
0,1 °C |