Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ 260 Bio UV-Vis-Spektrophotometer
Artikelnummer. p-4532038 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Evolution 260 PC -Spektralphotometer
Enthält:
EU/US/UK Stromkabel
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10438278
Marke: Thermo Scientific™ 840211000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Das Thermo Scientific™ Evolution 260 Spektrophotometer bietet zuverlässiges, qualitativ hochwertiges Leistungsverhalten und erweiterte Anwendungsmöglichkeiten.
Treiben Sie Ihre Forschung mit den zuverlässigen Absorbanzergebnissen des Thermo Scientific™ Evolution™ 260 Bio UV-Vis Spektrophotometers voran, das für den sich verändernden Life Science-Bereich entwickelt wurde. Das Evolution 260 Bio Spektrophotometer bietet die Möglichkeit der Steuerung per Tablet oder PC und ermöglicht äußerst leistungsstarke Messungen für eine Vielzahl von biologischen Proben und Messungen. Leistungsstarke Software, Feinoptik und eine umfangreiche Zubehörpalette ergeben eine vollständige Lösung, die Sie von den Proben schneller zu Ergebnissen führt. Die Thermo Scientific™ INSIGHT™ Software, die im Lieferumfang des Evolution 260 Bio Systems enthalten ist, bietet vorprogrammierte Assay-Methoden für höhere Genauigkeit und besseren Bedienkomfort.
Vollständige Biowissenschafts-ApplikationenDie INSIGHT Software der nächsten Generation bietet den optimierten Bedienkomfort leicht verständlicher Nukleinsäure- und Proteinanalysemethoden und umfasst spezifische Module für:
  • Nukleinsäurekonzentration mittels direkter UV-Messung bei 260 nm, einschließlich DNA, ssDNA, RNA und siRNA
  • Nukleinsäure-Reinheitsmessungen bei Verhältnissen von 260/280 nm und 260/230 nm.
  • Proteinanalyse mittels direkter UV-Messung bei 205 oder 280 nm
  • Die gängigsten kolorimetrischen Analysemethoden, einschließlich: Pierce 660 nm Protein-Assay, Bradford, BCA und Lowry
  • Messung der Fluoreszenzmarkierungseffizienz für Proteine und Nukleinsäuren
  • Messung der Microarray-Markierungseffizienz mit einem oder zwei Farbstoffen Anpassbare, leicht verständliche INSIGHT Software
    • Personalisierbarer Startbildschirm zur Erleichterung der Navigation und Erhöhung der Bedienfreundlichkeit
    • Werkzeuge für Arbeitsblätter sparen Zeit und gewährleisten genaue Ergebnisse.
    • CUE-Skripts ermöglichen die Erstellung einer angepassten Benutzeroberfläche und die Vereinfachung von Arbeitsabläufen.
    Maximale Leistung in seiner Klasse
    • Doppelstrahlgeometrie – ideal für Kinetik und alle Proben, die sich im zeitlichen Verlauf verändern
    • AFBG-Technologie (Application Focused Beam Geometry) bietet herausragende Ergebnisse für Mikrozellen und trübe Proben
    • Xenon-Blitzlampe – keine Vorwärmzeit erforderlich, was sofortige Messungen ermöglicht
    • Elektronische Triggerung bietet maximale Genauigkeit bei Messungen von Schnellmischkinetik
    • Präzisionsantrieb für Monochromatoren ermöglicht schnelle Erfassung von Scandaten und Wellenlängengenauigkeit Leistungsstarker Komfort zu Ihrer Verfügung
    • Der Farb-Touchscreen ermöglicht Instrumentensteuerung mithilfe des integrierten Computers.
    • Integrierte Tastatur ermöglicht Kommunikation mit der INSIGHT Software.
    • Flexibilität und Komfort durch Auswahlmöglichkeit zwischen Steuerung am Gerät und mittels PC
    Zubehör für alle Probenanforderungen
    • Eine breite Zubehörpalette mit verschiedenen Temperaturregelungsoptionen, Probenwechslern, Sippern und Feststoffprobengeräten vervollständigt Ihre Analyse.
    • Automatische Zellenwechsler mit Peltier-Temperatursteuerung erhöhen den Probendurchsatz.
    • Auswahl zwischen einem Peltier-Einzelzellenhalter und einem Smart Peltier-Zellensystem mit 8 Positionen für Temperaturregelung und Probenüberwachung von 0 bis 100 °C.
    • Einfache Softwareintegration verleiht Ihnen vollständige Kontrolle über Ihre Messungen.
    Zuverlässige Sicherstellung der Systemleistung
    • Das Thermo Scientific UV Validator Paket bietet Unterstützung für Systemqualifizierungs- und -validierungsaktivitäten.
    • Eine vollständige Dokumentation erleichtert die Einhaltung der Anforderungen nach FDA, GxP, ISO 9001:2000 und gemäß den ISPE 2001 Vorgaben und Bestimmungen durch Ihr System.
    • CVC- und Quecksilber-Lampenzubehör sowie automatisierte Tests gewährleisten die Genauigkeit Ihrer Daten. 
    • Thermo Scientific INSIGHT Sicherheitssoftware stellt vollständige Tools zur Erfüllung der Anforderungen nach 21 CFR Part 11 bereit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Basislinienstabilität ± 0.0010A , 200 - 800nm ​​, 1,0 nm SBW , Glätten
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008
Detektortyp Zwei Silizium-Fotodioden
Abmessungen (L x B x H) 62.2 x 48.6 x 27.9 cm (24 x 19 x 11 in.)
Produktlinie Evolution 260 Bio
Spektren-Bandbreite Variable: 1.0 nm, 2.0 nm
Typ Evolution 260 PC -Spektralphotometer
Wavelength Range 190 bis 1100 nm
Abweichung < 0.0005A/hr , 500 nm , 1,0 nm SBW , 1 Stunde Aufwärm
Elektrische Anforderungen 100/240 V, 50/60 Hz automatisch ausgewählt, maximal 150 W
Enthält EU/US/UK Stromkabel
Lebensdauer der Lampe 7 years typical
Geräuschpegel 0A: <0.00015A
1A: <0.00025A
2A: <0.00080A
260nm, 1.0nm SBW, RMS
Optische Konstruktion AFBG microcell optimized, AFBG fiber optic optimized, AFBG materials optimized
Test auf Arzneibuchkonformität (Guaranteed Performance Specifications) Resolution (toluene in Hexane): ≥1.8A Photometric Accuracy (60mg/L K2Cr2O7): ±0.010A Stray Light: ≤1%T at 198nm: KCI; ≤0.05%AT at 220nm: Nal, KI Wavelength Accuracy: ±0.5nm 541.9, 546.1nm Hg emission lines, ±0.8nm full range Wavelength Repeatability: ≤0.05nm, repetitive scanning of 546.1nm Hg emission line
Photometrische Anzeige -0.3 - 4.0A
Photometrischer Bereich > 3,5 Å
Photometrische Wiederholbarkeit ±0.0002 A
Prozessor Microsoft Windows 7, Windows 8
Scan-Ordinatenmodi Absorbance, % Transmittance, % Reflectance, Kubelka-Munk, log (1/R), log (Abs), Abs*Factor, Intensity
Scan-Geschwindigkeit < 1 bis 6000nm/min ; Variable
Gewährleistung 3 Jahre
Wellenlängengenauigkeit ± 0,5 nm (541,9; 546,1 nm Quecksilberlinien) ±0,8 nm (voller Bereich 190 bis 1100 nm)
Wellenlängen-Datenintervall 10, 5, 2, 1.0, 0.5, 0.2, 0.1 nm
Gewicht (angloamerikanisch) 32 £
Gewicht (metrisch) 14.4kg