Learn More
Thermo Scientific™ Ständer für Vol™ XR Dispensiersystem
Bestellen Sie den Ständer für das Thermo Scientific™ eVol™ Dispensiersystem, um den Spender und die Spritzen bequem abzustellen, wenn sie nicht verwendet werden.
Marke: Thermo Scientific™ 66002-025
Beschreibung
Bestellen Sie diesen Ständer für Thermo Scientific™ eVol™ Dispensiersystem, um Spender und Spritzen bequem abzustellen, wenn sie nicht verwendet werden. Das eVol Dispensiersystem ist ein einzigartiger, digitaler Handspender, der eine Vielzahl von Liquid-Handling-Verfahren präzise und reproduzierbar durchführt. Das anwenderfreundliche Gerät kombiniert eine Analysespritze mit einem programmierbaren elektronischen Regler und ermöglicht so allen Anwendern ein hochgradig reproduzierbares Dispensieren. Herkömmliches Pipettieren kann je nach zuständigem Mitarbeiter zu Fehlern und Nacharbeitungen führen. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, das Qualitätsproblem beim Dispensieren zu beseitigen und die Effizienz zu steigern.
Das eVol-Dispensiersystem ist ideal für Labors, in denen wiederholt nicht wässrige Flüssigkeiten dosiert werden müssen, denn es bietet eine höhere Genauigkeit und Reproduzierbarkeit bei Anwendungen wie z. B.:- Routinemäßiges Dispensieren flüchtiger Lösungsmittel sowie gefährlicher, korrodierender und hochgradig visköser Chemikalien
- Vorbereitung von Kalibrierstandards
- Hinzufügen interner Standards
Reproduzierbare Leistung für höheres Vertrauen in die Richtigkeit Ihrer Ergebnisse
- Mühelos vom Benutzer kalibrierbar, um die Validität der Ergebnisse zu sichern
- Intuitive, anwenderfreundliche Oberfläche mit Touchwheel und Vollfarbbildschirm
- Kompatibel mit GLP- und GMP-Richtlinien
- Die integrierte XCHANGE-Kupplung ermöglicht schnellen und unkomplizierten Spritzenaustausch und verhindert mögliche Kreuzkontamination.
- Zusätzlicher Einsatz der Thermo Scientific™ MEPS™ Technologie (Micro Extraction by Packed Sorbent) mit einer XCHANGE-Spritze ermöglicht automatisierte Probenvorbereitung mittels SPE in einem manuellen Dispensiersystem.
Spezifikation
eVol Ständer | |
Dispensiersystemständer | |
HyperSep | |
Elektronisches Dispensiersystem |