Learn More
Thermo Scientific™ Ladegerät und Ständer für eVol™ XR Dispensiersystem
Artikelnummer. p-6227391 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Dispensiersystem-Ladegerät und -Ständer
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10338279
Marke: Thermo Scientific™ 66002027
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Laden Sie Ihr Thermo Scientific™ eVol™ Dispensiersystem mit diesem Ladegerät auf; Sie erhalten auch den Ständer, auf dem Sie Ihr eVol Dispensiersystem ablegen können, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
Bestellen Sie jetzt Ladegerät und Ständer für das Thermo Scientific™ eVol™ Dispensiersystem zum Aufladen Ihres Dispensiersystems. Das eVol Dispensiersystem ist ein einzigartiger, digitaler Handspender für eine Vielzahl genauer und reproduziertbarer Liquid-Handling-Verfahren. Das anwenderfreundliche Gerät kombiniert eine Analysespritze mit einem programmierbaren elektronischen Regler und ermöglicht so allen Anwendern ein hochgradig reproduzierbares Dispensieren.
Das eVol-Dispensiersystem ist ideal für Labors, in denen wiederholt nicht wässrige Flüssigkeiten dosiert werden müssen, denn es bietet eine höhere Genauigkeit und Reproduzierbarkeit bei Anwendungen wie z. B.:
  • Routinemäßiges Dispensieren flüchtiger Lösungsmittel sowie gefährlicher, korrodierender und hochgradig visköser Chemikalien
  • Vorbereitung von Kalibrierstandards
  • Hinzufügen interner Standards
Das System vereint in sich zwei Präzisionsgeräte: einen digital gesteuerten elektronischen Antrieb und eine mit Thermo Scientific™ XCHANGE™ kompatible Analysespritze.
Reproduzierbare Leistung für höheres Vertrauen in die Richtigkeit Ihrer Ergebnisse
  • Mühelos vom Benutzer kalibrierbar, um die Validität der Ergebnisse zu sichern
  • Intuitive, anwenderfreundliche Oberfläche mit Touchwheel und Vollfarbbildschirm
  • Kompatibel mit GLP- und GMP-Richtlinien
Außerordentliche Vielseitigkeit und Funktionalität
  • Die integrierte XCHANGE-Kupplung ermöglicht schnellen und unkomplizierten Spritzenaustausch und verhindert mögliche Kreuzkontamination.
  • Zusätzlicher Einsatz der Thermo Scientific™ MEPS™ Technologie (Micro Extraction by Packed Sorbent) mit einer XCHANGE-Spritze ermöglicht automatisierte Probenvorbereitung mittels SPE in einem manuellen Dispensiersystem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Dispensiersystem-Ladegerät und -Ständer
Produktlinie HyperSep
Zur Verwendung mit (Geräte) Elektronisches Dispensiersystem