Learn More
Thermo Scientific™ eVol™ XR Probendispensiersystem Kit
Bringen Sie die Dinge schneller in Gang! Das Thermo Scientific™ eVol™ Probendispensiersystem Kit enthält ein eVol XR-Dispensiersystem und drei Spritzen (5, 50 und 500 μl).
Marke: Thermo Scientific™ 66002-024
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.50000kg
Beschreibung
Bringen Sie die Dinge schneller in Gang! Das Thermo Scientific™ eVol™ Probendispensiersystem Kit enthält ein eVol XR-Dispensiersystem und drei Spritzen (5, 50 und 500 μl). Das eVol Dispensiersystem ist ein einzigartiger, digitaler Handspender, der eine Vielzahl von Verfahren zur Flüssigkeitshandhabung genau und reproduzierbar ausführt. Das anwenderfreundliche Gerät kombiniert eine Analysespritze mit einem programmierbaren elektronischen Regler und ermöglicht so allen Anwendern ein hochgradig reproduzierbares Dispensieren.
Das eVol-Dispensiersystem ist ideal für Labors, in denen wiederholt nicht wässrige Flüssigkeiten dosiert werden müssen, denn es bietet eine höhere Genauigkeit und Reproduzierbarkeit bei Anwendungen wie z. B.:- Routinemäßiges Dispensieren flüchtiger Lösungsmittel sowie gefährlicher, korrodierender und hochgradig visköser Chemikalien
- Vorbereitung von Kalibrierstandards
- Hinzufügen interner Standards
Reproduzierbare Leistung für höheres Vertrauen in die Richtigkeit Ihrer Ergebnisse
- Mühelos vom Benutzer kalibrierbar, um die Validität der Ergebnisse zu sichern
- Intuitive, anwenderfreundliche Oberfläche mit Touchwheel und Vollfarbbildschirm
- Kompatibel mit GLP- und GMP-Richtlinien
- Die integrierte XCHANGE-Kupplung ermöglicht schnellen und unkomplizierten Spritzenaustausch und verhindert mögliche Kreuzkontamination.
- Zusätzlicher Einsatz der Thermo Scientific™ MEPS™ Technologie (Micro Extraction by Packed Sorbent) mit einer XCHANGE-Spritze ermöglicht automatisierte Probenvorbereitung mittels SPE in einem manuellen Dispensiersystem.
Spezifikation
Probendispensiersystem Kit | |
Routinemäßiges Dispensieren flüchtiger Lösungsmittel sowie gefährlicher, korrodierender und hochgradig visköser Chemikalien | |
CE System | |
HyperSep |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.