Learn More
Thermo Scientific™ eVol Dispensiersystem
Bestellen Sie die Kolben für den Einsatz mit den Spritzen der richtigen Größe im Thermo Scientific™ eVol­™ Dosiersystem.
Marke:  Thermo Scientific™ 66002-028
Artikelnummer. 13466806
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Diese Thermo Scientific™ eVol™ Dispensiersystemkolben passen zu den Spritzen entsprechender Größe des eVol Dispensiersystems. Wie die Spritzen auch, stehen diese Kolben in Größen von 5 bis 1000 μl zur Verfügung. Mit dem hervorragenden handbetätigten eVol Dispensiersystem können Sie eine breite Palette von Verfahren für die Handhabung von Flüssigkeiten mit höchster Genauigkeit und Wiederholbarkeit ausführen. Bei diesem anwenderfreundlichen Gerät wird eine analytische Spritze durch eine elektronische Pipettierhilfe betätigt. Dadurch ist eine vom Anwender unabhängige hohe Reproduzierbarkeit der Dispensiervorgänge gegeben.
Das eVol Dispensiersystem ist ideal für Labore, die wiederholt nichtwässrige Flüssigkeiten abgeben müssen und bietet eine höhere Genauigkeit und Reproduzierbarkeit für Anwendungen wie:
  • Routinemäßiges Dispensieren flüchtiger Lösungsmittel sowie gefährlicher, korrosiver oder viskoser Chemikalien
  • Erstellen von Kalibrierstandards
  • Ergänzen interner Standards
Das System kombiniert zwei Präzisionsgeräte: einen digital gesteuerten, elektronischen Antrieb und eine Thermo Scientific™ XCHANGE™ aktivierte analytische Spritze.
Wiederholbares Leistungsverhalten für mehr Vertrauen in Ihre Ergebnisse
  • Mühelos vom Anwender kalibrierbar, um die Validität der Ergebnisse zu gewährleisten
  • Intuitive, einfach zu bedienende Anwenderoberfläche mit Touch-Wheel und Vollfarbbildschirm
  • Konform mit GLP- und GMP-Richtlinien
Außerordentliche Vielseitigkeit und Funktionalität
  • Integrierte XCHANGE-Kopplung ermöglicht schnellen und unkomplizierten Spritzenaustausch und vermeidet Kreuzkontamination der Reagenzien
  • Kombination der Thermo Scientific™ MEPS™ (Micro Extraction by Packed Sorbent) Technologie mit einer XCHANGE Spritze ermöglicht automatisierte SPE-Probenvorbereitung in einem manuellen System