Learn More
Fisherbrand™ EVA Schaumstoff-Eisbehälter und Becher mit Deckel
Artikelnummer. 16534241 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2,5 l
4 l
9 l
Farbe:
Blau
Grün
Violett
Enthält:
Abnehmbarer Deckel
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16534241
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
abnehmbarer Deckel.
Fisherbrand™EVA Schaumstoff-Eisbehälter und Becher mit Deckel bieten eine hervorragende Isolierung für alle kryogenen Tischanwendungen ohne Chaos!
  • Schweißfestes Ethylenvinylacetat läuft nicht aus
  • Kompatibel mit Eis, Trockeneis, flüssigem Stickstoff, Alkohol und Salzlösungen
  • Unterteil und Deckel haben handschuhfreundliche Griffe
  • Die Reinigung erfolgt schnell und einfach mit geformten Ausgießausbrüchen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Eis, Trockeneis, flüssiger Stickstoff, Alkohol und Salzlösungen
Enthält Abnehmbarer Deckel
Beschreibung Pfanne mit Deckel
Material Ethylvinylacetat
Typ Behälter für Kryolagerung
Menge 1
Farbe Blau
Kapazität (metrisch) 1 l
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Temperaturregelung No