Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ pHTestr 10BNC pH-Messgerät
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Marke: Thermo Scientific™ 01X366904
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. EUtech™ pHTestr10BNC Taschentester ist die ideale Wahl für schnelle und genaue pH-Kontrollen und Routineanwendungen in Labors, Produktionsbetrieben und Schulen.
Merkmale:
- Großes Display: Duales LCD-Display für verbesserte Lesbarkeit bietet umfassende Informationen zum Messgerät
- Wasserfestes, staubdichtes Gehäuse – Schutzart IP67, hält die Integrität Ihres Testgeräts auch unter rauen Bedingungen aufrecht. Außerdem schwimmfähig!
- Vom Anwender wählbare Elektroden mit BNC-Anschlüssen - für mehr Flexibilität, mit einer Auswahl an Elektroden für bestimmte Anwendungen
- Kalibrierung auf Tastendruck mit automatischer Puffererkennung – schnelle, einfache Kalibrierung ohne Kalibrierungsfehler
- Auswahl von US-amerikanischen oder NIST-konformen pH-Pufferstandards mit bis zu 3 Punkten
- Automatische Abschaltung spart Batterie bei Nichtgebrauch
- Haltefunktion friert die Messwertanzeige kurzzeitig ein, um ein leichtes Ablesen zu ermöglichen
- Selbstdiagnose mit Meldungscodes für einfache Fehlersuche
Anwendungen
- Allgemein: Ideal für schnelle und genaue pH-Kontrollen in Schwimmbecken und Spas, Aquarien, Hydrokulturen und überall, wo häufige pH-Tests erforderlich sind.
- Industrie: Geeignet für Kühltürme, Wassertests in der Lebensmittelverarbeitung und für Prozess- und Abwassertests in der Metallverarbeitung, Fotoentwicklung, in der Druck- und Chemieindustrie.
- Für Bildungszwecke: Geeignet für Schulen, zahlreiche Laboranwendungen und Umweltstudien.
Spezifikation
Wasserfester pHTestr 10 BNC mit MTC; BNC-Steckverbindersensor; ±0.1 pH-Auflösung (nur Messgerät – Elektrode muss separat bestellt werden) | |
Kundenspezifische große Doppelanzeige, Selbstdiagnose, Haltefunktion, automatische Abschaltung nach 8.5 Minuten | |
-1.0 bis 15.0 | |
3 | |
±0.1 pH | |
pH 0.1 | |
4 x 1.5 V Alkali-Knopfzellenbatterien |
±0,01 | |
Automatisch | |
0,01 | |
Duales LCD-Display mit Batterieanzeige, Fehlermeldungen/Codes | |
pHTestr 10BNC | |
Ja (ATC) | |
>500 Stunden |