Learn More
Thermo Scientific™ Eutech PH 1710 pH Bench Meter
Eutech PH 1710 pH bench meters offer a basic, cost-effective testing option for measuring pH or relative mV (RmV) with temperature. Each Eutech 1710 pH meter features a large display with backlight, easy operation and meter-integrated electrode holder.
841.39 €
Spezifikation
Genauigkeit (mV) | ±0.2 or ±0.05%, whichever is greater |
---|---|
Genauigkeit (pH) | ±0.01 pH ± 1 LSD |
Genauigkeit (Temperatur) | ±0,3 °C |
Angaben zur Datenverwaltung | Transfer single data point or all data points to computer or printer |
Ausgänge | Computer or printer (STARA-106) |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17802865
|
Thermo Scientific™
EBPH171003 |
Eutech PH 1710 pH/mV bench meter low-maintenance kit | For Samples Containing TRIS Buffers, Proteins, Sulfides or Halides; Where a Gel-Filled pH Electrode That is Low-Maintenance and Easy to Operate is Desirable |
841.39 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Eutech PH 1710 pH bench meters offer a basic, cost-effective testing option for measuring pH or relative mV (RmV) with temperature. Each Eutech 1710 pH meter features a large display with backlight, easy operation and meter-integrated electrode holder.
Select Eutech PH 1710 pH bench meters for a basic, cost-effective option for your pH and relative mV (RmV) testing needs. Eutech 1710 pH meters measure pH or RmV with temperature. Each Eutech 1710 pH meter features a large display with backlight, easy operation and meter-integrated electrode holder.Spezifikation
±0.2 or ±0.05%, whichever is greater | |
±0,3 °C | |
Computer or printer (STARA-106) | |
pH with mV and Temperature, Relative mV with mV and Temperature | |
0.1, 0.01 pH | |
± 2000.0 mV | |
0.1 mV | |
-5.0°C to +105.0°C | |
Manual or automatic with ATC probe | |
5 in. backlit LCD | |
Nicht flüchtig | |
Automatic with Auto-Read and Timed read modes, manual with Continuous read mode | |
BNC for pH or RmV and phono plug for ATC | |
IP 54 | |
198.3 x 155.2 x 61.7 mm (7.81 x 6.11 x 2.43 in.) | |
1.54 lb. |
±0.01 pH ± 1 LSD | |
Transfer single data point or all data points to computer or printer | |
Messgerät mit Elektrodenständer, PC-Kabel, Universal-Netzadapter | |
pH, RmV and temperature | |
1 bis 5 Punkte | |
±2000,0 mV mit ±250 mV-Offset | |
1 point RmV | |
0,1 °C | |
1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes | |
Yes | |
500 data sets with time and date | |
Alarm für fällige Kalibrierung | |
CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A | |
Universal-Netzadapter 100 bis 240 V, 50/60 Hz, mit Messgeräte-Dreharretierung und austauschbaren Wandsteckern für Steckdosen in den USA/Japan, Europa, Großbritannien/Singapur, Australien/Neuseeland und China | |
700 g | |
3 year meter warranty |