Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 150 Messgerätekit
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
430.14 € - 520.09 €
Spezifikation
Genauigkeit (pH) | ±0,01 |
---|---|
Genauigkeit (Temperatur) | ± 0,5 °C/± 0,9 °F |
Kalibrierung | mV: ±200 mV, Temp.: Offset in Schritten von 0,1, ±10 °C oder ±18 °F |
Bereich (pH) | -2 bis 16 |
Auflösung (pH) | pH 0.01 |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15377043
|
Thermo Scientific™
01X651607 |
Nur pH 150-Messgeräte: Messgerät, Grip-Clip™, zwei AA-Batterien |
430.14 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15387043
|
Thermo Scientific™
01X651608 |
pH 150-Messgerät & Elektrode: Messgerät mit pH-Elektrode mit Doppeldiaphragma ECFC7252201B und ATC-Sonde PHWPTEM01W, Grip-Clip™, zwei AA-Batterien |
520.09 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Eutech™ bietet eine große Auswahl an pH-Messgeräten und Elektroden. Das pH 150 Meter Kit ist ein wasserdichtes pH-Messgerät gemäß IP67, das pH/mV/Temperatur misst.
Eigenschaften
- Großes, dreizeiliges LCD-Display – Anzeige zur pH- oder mV-Messung mit Temperatur und Anstieg in %
- Integrierte Speicherfunktion – speichert bis zu 150 Messungen zusammen mit der Temperatur
- Automatische Puffererkennung – Automatische Erkennung von Puffersätzen (USA, NIST oder DIN) für eine schnelle Kalibrierung
- Stromversorgung mit AA-Batterien oder optionalem Netzadapter für Messungen am Labortisch
- Alarm für fällige Kalibrierung – visuelle Anzeige, wenn das Messgerät neu kalibriert werden muss
- Wählbare Temperaturanzeige in ºF/ºC – Auswahl von bevorzugten Einheiten für Ihre Anwendung
- Verfügt über mV-Offset – Kalibrieren auf einen Redox-/ORP-Standard oder zur pH-Elektrodendiagnose
- Bereitschaftsanzeige, manuelle oder automatische Messwertspeicherung und optionale automatische Abschaltfunktion
- Anstieg in % und Temperatur werden bei jeder Messung angezeigt
- Integriertes Stativ – ideal für einfachen Tisch- oder Langzeiteinsatz
- Wandmontageoption – ideal zum Sparen von Platz auf dem Labortisch
- Innovativer Grip-Clip™ – schnelles und einfaches Befestigen der Elektrode am Becher oder Behälter
- Kompatibel mit pH-Elektroden mit BNC-Anschluss
Spezifikation
±0,01 | |
mV: ±200 mV, Temp.: Offset in Schritten von 0,1, ±10 °C oder ±18 °F | |
pH 0.01 | |
Bis zu 5 (USA und NIST), bis zu 6 (DIN) | |
14.0 bis 230.0 °F | |
LCD, 3-zeilig, benutzerspezifisch anpassbar | |
150 | |
± 2000 mV |
± 0,5 °C/± 0,9 °F | |
-2 bis 16 | |
0.1 mV ±999.9 mV; 1 mV über | |
-10 bis +110 °C | |
0,1 °C/°F | |
Speichert bis zu 150 Datensätze | |
Zwei AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten), > 700 Stunden Dauerbetrieb; Netzteil (optional) | |
Automatisch oder manuell von -10 bis 110 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 150 Messgerätekit