Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ EC620131 pH-Elektrode
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Marke: Thermo Scientific™ 01X218973
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Als das Maß für Säuregehalt und Alkalinität einer Flüssigkeit ist der pH-Wert einer der am häufigsten gemessenen Parameter in einer Vielzahl von Branchen: Wasser- und Abwasserbehandlung, Chemikalienproduktion, Agrarforschung und -produktion, Umweltüberwachung, Forschung in Chemie und Biowissenschaften, biochemische und pharmazeutische Forschung, elektronische Produktion, Lebensmittelverarbeitung und bei anderen industriellen Anwendungen.
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Merkmale:
- Puffer- und Standardlösungen in 480 ml-Flaschen aus langlebigem Kunststoff – preiswert und praktisch für den Laboreinsatz.
Spezifikation
pH-Elektrode mit Glaskörper und offenem Diaphragma für allgemeine Tests und Lösungen mit hoher Viskosität, bei denen eine häufige Reinigung der Referenz erforderlich ist | |
Glasschaft | |
0 °C° bis 80 °C° | |
pH-Messung | |
0 bis 80 °C |
BNC-Anschluss | |
0 bis 14 | |
pH-Elektrode | |
Alle pH-Messgeräte mit BNC-Anschluss |