Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ DO 2700 Messgerät für gelösten Sauerstoff
Eutech™ bietet eine große Auswahl an Messgeräten und Sonden für gelösten Sauerstoff (DO), welche die Menge des in einer Lösung gelösten gasförmigen Sauerstoffs in verschiedenen Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie messen.
Marke: Thermo Scientific™ 01X543907
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Das DO 2700 wurde für optimale Leistung und Vielseitigkeit entwickelt und verfügt über intuitive, erweiterte Einstelloptionen für eine umfassende Benutzeranpassung. Das Messgerät wird mit einer selbstrührenden Sonde und bidirektionalem RS232 geliefert – ideal für BSB- und andere Anwendungen mit gelöstem Sauerstoff im Labor.
Merkmale:
Gelöster Sauerstoff
- Bereich: 0.00 bis 50.00 mg/l
- Auflösung: 0.01 mg/l
- Genauigkeit: ±0.5 % des Endwertes
% Sauerstoffsättigung
- Bereich: 0 bis 600.0 %
- Auflösung: 0.1 %
- Genauigkeit: ±0.5 % des Endwertes
Korrektur der Salinität
- Bereich: 0 bis 50.0 ppt
- Auflösung: 0.1 ppt
Luftdruckkorrektur
- Bereich: 450 bis 825 mmHg (automatisch)
- Auflösung: 1 mm Hg
- Verfahren: Automatische Korrektur mit integriertem Sensor
Temperatur
- Bereich: 0.0 bis 50.0 °C / 32.0 bis 122.0 °F
- Auflösung: 0.1 °C / 0.1 °F
- Genauigkeit: ±0.3 °C / ±0.5 °F
- Stromversorgung: 9 V-DC-Adapter, 1.3 A (100/240 VAC, SmPS)
Spezifikation
32 °F bis 122 °F | |
0 mg/l bis 50 mg/l |