Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan DO 600 Messgerät für gelösten Sauerstoff
Für schnelle und genaue Kontrollen von gelöstem Sauerstoff in Labors, auf dem Feld und in Schulen.
Marke: Thermo Scientific™ 01X419503
Beschreibung
Misst die Sauerstoffkonzentration bis zu 90.00 mg/l und die Sättigung bis zu 600.0 %. Mega-Speicherplatz speichert bis zu 500 Datensätzen, die mit Datum und Uhrzeit gestempelt sind – perfekt für GLP-konforme Untersuchungen. Salinität, Temperatur- und Druckkompensation – präzise auch unter unterschiedlichen Bedingungen. Umfassender und übersichtlicher Bildschirm mit intelligenten Bildschirmanweisungen. Der Alarm CAL-fällig auf der Echtzeituhr sorgt für regelmäßige Kalibrierungsaktualisierungen. Wasserdichtes IP67-Design für Anwendungen in rauen Umgebungen. Automatische Protokollierung zeichnet automatisch bis zu 500 Datensätzen auf, die mit Datum und Uhrzeit gestempelt sind – ideal geeignet für GLP-konforme Untersuchungen. LED-RS232 und IrDA Drahtlose Kommunikation für direkte Datenübertragung zwischen Messgerät und PC. Praktische 2-Punkt-Kalibrierung mit Schritt-für-Schritt-Kalibrierungsanleitung. Galvanisch, sodass Sie nicht warten müssen, bis sich das Messgerät aufwärmen kann.
Eigenschaften
Gelöster Sauerstoff
- Bereich: 0.00 Bis 90.00 mg/l oder ppm
- Auflösung: 0.01 mg/l oder ppm
- Genauigkeit: ±0.2 mg/l
% Sättigung
- Bereich: 0.0 bis 600.0 %
- Auflösung: 0.1 %
- Genauigkeit: ±2 %
Temperatur
- Bereich: 0.0 bis 50.0 °C (32 bis 122 °F)
- Auflösung: 0.1 °C (0.1 °F)
- Genauigkeit: ±0.3 °C (±0.5 °F)
- Kompensierung: ATC /mTC (0.0 bis50 °C)
Korrektur der Salinität
- Bereich: 0.0 bis 50.0 ppt
- Auflösung: 0.1 ppt
- Verfahren: Automatische Korrektur nach manueller Eingabe
Druck-Korrektur
- Bereich: 450 bis 825 mmHg (59.9 bis 109.9 kPa)
- Auflösung: 1 mmHg (0.1 kPa)
- Verfahren: Automatische Korrektur mit integriertem Sensor
Kalibrierung
- 2-Punkt (0 %, 100 %)
- Einsatzbereich
- bis 50.0 °C (32 bis 122 °F)
Sondentyp
- Galvanisch
Datum/Uhrzeit-Stempelung
- Ja
Speicher
- 500 Datensätze (GLP-konformes Format)
Sonderfunktionen:
- Auto-Hold; Auto-Power-Off nach 2 - 30 Minuten (benutzerdefiniert); Stabilitätsanzeige; Selbstdiagnosefunktionen
Stromversorgung
- 4 x 1.5 AA-Batterien (>400 Stunden) oder 9 V-DC-Adapter, 500 mA
Spezifikation
DO 600 Messgerät mit 25-ft-Kabelelektrode, ECDOHANDY8M, DAS-Software, Netzadapter und Tragetasche. | |
32 °F bis 122 °F | |
0 mg/l bis 90 mg/l |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31