Learn More
Thermo Scientific™ Eutech COND 6+ Handmessgerätekit mit Elektrode
Leichte, kostengünstige und effiziente tragbare Messgeräte
Marke: Thermo Scientific™ 01X289425
352.10 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Leichte, wirtschaftliche und effiziente Handmessgeräte
- Einfache Kalibrierung mit automatischer
- Leitfähigkeitsstandarderkennung
- Enthält Grip-Clip-Elektrodenhalter
- ± 1 % Skalengenauigkeit
- Erweiterte 0 bis 10 % Temperaturkompensation
- Einstellbarer TDS-Faktor
- Nichtflüchtiger Speicher behält Einstellungen bei, auch wenn die Batterien leer sind
- Drei Jahre Garantie
Spezifikation
CONSEN91B Elektrode, KCl-Kalibrierlösungen, Grip-Clip Elektrodenhalter | |
Leitfähigkeit mit Temperatur | |
4 (1 pro Bereich) Auto; 5 (1 pro Bereich)manuell | |
0.05 % der Originalgröße | |
±1 % des Maximalwerts ±1 LSD | |
0.1 ºC/0.1 ºF | |
BNC, 2.5mm-Phonobuchse | |
255 g | |
CONSEN91B Elektrode mit Temperatursensor | |
4 x 1,5 V AAA-Alkalibatterien (im Lieferumfang enthalten) |
±1 % des Maximalwerts ±1 LSD | |
0.1, 1.0, 10.0 | |
|
|
0.05 % der Originalgröße | |
0,00 °C bis 100,0 °C (80,0 °C mit mitgeliefertem Fühler) | |
±0,5 °C (±0,9 °F) | |
15.7 x 8.5 x 4.2 cm | |
3 Jahre | |
COND 6+ | |
> 500 Std. |