Learn More
Thermo Scientific™ Eutech CON 450 Handmessgerätekit
Artikelnummer. 15397053
Click to view available options
Datenpunkte:
500
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15397053
Marke: Thermo Scientific™ 01X651633
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Messgerät, Leitfähigkeitszelle (K = 1.0), Grip-Clip™, zwei AA-Batterien, Transportkoffer, USB-Kabel, Kalibrierlösungen
Das robuste, wasserdichte Messgerät mit Hintergrundbeleuchtung eignet sich optimal für alle Umgebungen
Dieses robuste, wasserfeste Messgerät mit Hintergrundbeleuchtung ist ideal für jede Umgebung
  • Langlebiges, wasserfestes und staubfestes Design mit IP67 Schutzart    
  • Großes, kundenspezifisches Display mit Hintergrundbeleuchtung – Anzeige von Messungen mit Temperatur und Zelleneffizienz  
  • Grip-Clip™ – Zur schnellen und einfachen Anbringung der Sonde an einem Becher oder Behälter    
  • Kalibrierung durch automatisch erkannte Normen oder manuell, auf einen einzelnen Punkt über alle Bereiche oder mehrere Punkte (ein Kalibrierpunkt pro Leitfähigkeitsbereich)
  • Auswählbare Zellkonstante – 0.10, 1.00 oder 10.0  
  • Anpassbarer Temperaturkoeffizient von 0.00 bis 10.00 % pro ºC. Auf 0.0 % eingestellt, um USP-Methoden für nicht kompensierte Messungen zu erfüllen    
  • Anpassbarer Leitfähigkeit-zu-TDS-Faktor – Anpassbar von 0.4 bis 1.0    
  • ºC/ºF auswählbar– Für die Anwendung am besten geeignete Einheiten wählbar    
  • Inklusive unserer einfach zu reinigenden Leitfähigkeitszelle    
  • Anzeige für Betriebsbereitschaft, Haltefunktion bei manueller oder automatischer Messung und optionale, automatische Abschaltfunktion    
  • Speichern von bis zu 500 Datensätzen mit Daten – Versand von Daten per USB- oder RS232-Ausgang mit einem optionalen Datenkabel zu einer eigenen Software oder unserer kostenlosen Kommunikationssoftware    
  • Integrierte Echtzeituhr versieht gespeicherte und Kalibrierdaten mit einem Uhrzeit- und Datumsstempel – Erfüllt Normen für GLP (Good Laboratory Practices, dt. gute Laborpraxis)
  • Integrierter Ständer mit Wandbefestigung – Ermöglicht ein einfaches Messen auf dem Tisch und eine einfache Aufbewahrung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ±1 % der Originalgröße
Ausgänge USB, RS232
Measurement Modes Leitfähigkeit, TDS-Wert, Salinität, Temperatur, TDS, Salinity, Temperature
Kalibrierpunkte (Leitfähigkeit) Automatisch/manuell; 1 Punkt/Bereich
Bereich (Leitfähigkeit) 0 bis 200 mS
Auflösung (Leitfähigkeit) 0,01 μS bis 0,1 mS
Bereich (Salinität) 0 ppt bis 50 ppt
Bereich (TDS) 0 bis 200 ppt (TDS-Faktor 1.0)
Auflösung (TDS) 0,01 ppm bis 0,1 ppt
Genauigkeit (TDS) ±1 % der Originalgröße
Temperaturbereich (metrisch) -10 °C bis +110 °C
Auflösung (Temperatur) 0.01
Genauigkeit (Temperatur) ± 0,5 °C (± 0,9 °F)
Displaytyp Individuelles LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Hauptspeicher Aufzeichnung von bis zu 500 Datensätzen
Datenpunkte 500
Abmessungen (L x B x H) Meter: 20 x 8.3 x 5.7 cm (7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 in.)
Verpackt: 23 x 23 x 7 cm (1/8 x 9 1/8 x 2 3/4 in.)
Gewicht (metrisch) 0.5 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 1 lb.
Modell Eutech CON 450
Stromversorgung Zwei AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten), >300 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung); Wechselstromadapter (optional)