Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ CON 150 Leitfähigkeitsmessgerät
Für schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, in Laboren und in Schulen.
Marke: Thermo Scientific™ 01X651612
378.70 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Eutech™ CON 150 ist ein IP67-konformes wasserfestes Leitfähigkeitsmessgerät. Zeigen Sie die Leitfähigkeits- oder TDS-Messung mit der Temperatur sowie die Zelleneffizienz auf einem großen dreizeiligen LCD-Bildschirm an.
Merkmale:
- Integrierte Speicherfunktion – speichert bis zu 150 Messungen zusammen mit der Temperatur
- Einstellbarer Temperaturkoeffizient – auf 0.0 % eingestellt, um USP-Methoden für nicht kompensierte Messungen durchzuführen
- Stromversorgung mit AA-Batterien oder optionalem Netzadapter
- Kalibrierung mit automatisch erkannten Standards oder manuell; auf nur einen Punkt über alle Bereiche oder auf mehrere Punkte (ein Kalibrierpunkt pro Leitfähigkeitsbereich)
- Alarm für fällige Kalibrierung – visuelle Anzeige, wenn das Messgerät neu kalibriert werden muss
- Verwendung von Sonden mit Zellkonstante 0.1, 1.0 oder 10
- Einstellbarer Konversionsfaktor von Leitfähigkeit zu TDS – von 0.4 bis 1.0
- Wählbarer manueller oder automatischer Temperaturausgleich (ATC) – für höchste Genauigkeit in jeder Situation
- Wählbare Temperaturanzeige in ºF oder ºC – Auswahl von bevorzugten Einheiten für Ihre Anwendung
- Bereitschaftsanzeige, manuelle oder automatische Messwertspeicherung und optionale automatische Abschaltfunktion
- Leicht zu reinigende Leitfähigkeitszelle
- Integrierter Ständer – für einfachen Tisch- oder Langzeiteinsatz
- Wandmontageoption – zum Sparen von Platz auf dem Labortisch
- Innovativer Grip-Clip™ – schnelles und einfaches Befestigen der Sonde am Becher oder Behälter
Spezifikation
CON 150 Meter Kit: Messgerät, Leitfähigkeitszelle (K = 1.0), Grip-Clip™, zwei AA-Batterien, Hartschalenkoffer, Kalibrierlösung | |
Leitfähigkeit, TDS-Messung mit Temperatur, TDS with Temperature | |
TDS: Manueller 1 Punkt/Bereich; Temperatur: Versatz in Schritten von 0,1, ± 10 ºC oder ±18 | |
0 bis 200 mS | |
Automatisch oder manuell (-10 bis 110 °C) | |
0.01 ppm bis 0.1 ppt | |
-10 °C bis +110 °C | |
0.1 ºC/ºF | |
Kundenspezifisches dreizeiliges LCD | |
150 | |
Wechselstromadapter (optional) | |
Messgerät: 0.5 kg, verpackt: 0.7 kg | |
2 x AA (im Lieferumfang enthalten) |
±1 % der Originalgröße | |
Sonden mit Zellkonstante 0.1, 1.0 oder 10 | |
Automatisch/manuell; 1 Punkt/Bereich | |
0.01 μS bis 0.1 mS | |
0 bis 200 ppt (TDS-Faktor 1.0) | |
±1 % der Originalgröße | |
14.0 bis 230.0 ºF | |
±0,5 °C (±0,9 °F) | |
Speichert bis zu 150 Datensätze | |
IP67 | |
Messgerät: 7 7/8 in x 3 1/8 in x 2 1/4 in (20 x 8.3 x 5.7 cm), verpackt: 9 1/8 in x 9 1/8 in x 2 3/4 in (23 x 23 x 7 cm) | |
Messgerät: 1 lbs., verpackt: 1.4 lbs. | |
>500 h kontinuierlicher Einsatz |