Learn More
IKA™ Digitaler Eurostar Laborrührer
GREENER_CHOICE
Automatische Einstellung der Rührerdrehzahl durch Mikroprozessorsteuerung innerhalb des Drehzahlbereichs von 0/30 bis 2000 U/min. Der digitale IKA™ Eurostar Laborrührer ist mit einer Sicherheitsschaltung ausgestattet, die den Rührer bei Überlast oder drohendem Stillstand automatisch ausschaltet. Abweichungen werden automatisch ausgeglichen, damit auch bei sich verändernder Viskosität der Probe eine konstante Drehzahl gegeben ist.
Marke:  IKA™ 0004442000
486.14 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13460567
  • 1475.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Laborrührer für einfache Rühraufgaben.
  • Automatische Einstellung der Drehzahl durch Mikroprozessorsteuerung innerhalb des Drehzahlbereichs von 0/30 bis 2000 U/min.
  • Sicherheitsschaltung schaltet den Rührer bei Überlast oder drohendem Stillstand automatisch aus.
  • Ständiger Vergleich der Drehzahl der Welle mit der gewünschten Drehzahl und automatische Anpassung von Variationen, um eine konstante Drehzahl auch bei Änderungen der Viskosität der Probe zu gewährleisten.
  • Digitale Geschwindigkeitsanzeige
  • Stufenlos einstellbare Drehzahl
  • Durchsteckbare Rührwellen
  • Überlastschutz
  • Kurzzeitiger Überlastbetrieb
  • Schmales Gehäuse
  • Leiser Betrieb
  • Fehlercodeanzeige
Spezifikation
Spezifikation
0/30 bis 2.000 U/min
Digital
208 mm
248 mm
86 mm
DIN EN 60529
Eurostar 20 digital
20 Ncm
10.000 mPas
15 l
100/115/230 V
11 mm
16 mm
50/60 Hz
Aluguss-Beschichtung/thermoplastisches Polymer
IP 40
Rührer
4,4 kg